Fortfahren mit
PP441-K
Sheep IgG (Gamma Globulin) (1gm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
sheep
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
purified antibody
Quality Level
species reactivity
sheep
isotype
IgG
Physical form
Lyophilized powder.
Preparation Note
Store at 2-8°C, Long term at -20°C
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: [email protected]
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c