Fortfahren mit
NM0045
NovaSeal batteriebetriebenes Crimpwerkzeug
AC/DC input 220 V / 240 V AC, UK plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Synonym(e):
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NM0043NM0044A100-M
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeptum®
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NM004504054839079306