Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Unterstützung und Service
{HCompany} bietet technische Unterstützung und ein umfassendes Serviceangebot, damit Sie Ihre QK-Ressourcen schonen und Ihre MilliFlex Vakuumpumpe mit Manometer auf einfache Weise in die tägliche Testroutine einbinden können. Unsere erfahrenen Teams stehen für Sie bereit.
Sie können auch jederzeit unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter kontaktieren.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millivac™ |
| Quality Level 400 | Quality Level SP2 | Quality Level EQ2 | Quality Level 400 |
| input sample type bottled water | input - | input - | input - |