Fortfahren mit
MSFCN6B
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophile PVDF-Membran
pore size 1.2 μm (glass fiber), non-sterile
Synonym(e):
Hydrophile 96-Well-Platte, Multiscreen-PVDF-Platte, PVDF-96-Well-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 662.00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’020.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
PVDF membrane, flat bottom wells, glass fiber membrane, white Barex® titanium dioxide plate
Pore size:
0.65 μm pore size (PVDF), 1.2 μm pore size (glass fiber)
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
CHF 662.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
PVDF membrane, flat bottom wells, glass fiber membrane, white Barex® titanium dioxide plate
description
Receptor/ligand binding assays, sample prep,TCA precipitation
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
DNA purification: suitable, ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable (TCA precipitation), receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
0.65 μm pore size (PVDF), 1.2 μm pore size (glass fiber)
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
General description
Filtercode: FC
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Allgemeine Filtration
Assays
Protein
Maximal 1.000 x g
Rezeptor-/Ligand-Bindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Fällung
Physical form
Farbcode: Opak
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSFBN6BMSFCNXB50MSIPN4B50
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
PVDF membrane, glass fiber membrane, flat bottom wells, white Barex® titanium dioxide plate
material
PVDF membrane, flat bottom wells, glass fiber membrane, white Barex® titanium dioxide plate
material
flat bottom wells, glass fiber membrane, mesh polyester membrane, white Barex® titanium dioxide plate
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate (co-polymer)
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
pore size
0.65 μm pore size (PVDF), 1.2 μm pore size (glass fiber)
pore size
0.65 μm pore size (PVDF), 1.0 μm pore size (glass fiber)
pore size
0.65 μm pore size (mesh), 1.2 μm pore size (glass fiber)
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Verwandter Inhalt
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSFCN6B1004053252502309
MSFCN6B5004053252501944