Fortfahren mit
MPSTD3
Ungefärbter mPAGE®-Proteinstandard
Synonym(e):
Ungefärbter Proteinmarker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 108.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
CHF 108.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
Der ungefärbte mPAGE®-Proteinstandard ist eine Mischung aus zwölf rekombinanten, ungefärbten Proteinen im Bereich von 10 kDa bis 200 kDa. Die 85-kDa-, 25-kDa- und 10-kDa-Banden haben eine höhere Intensität, um als Referenzpunkte zu dienen. Der ungefärbte mPAGE®-Proteinstandard eignet sich zur Molekulargewichtsbestimmung mittels SDS-PAGE oder Western Blot und dient als Standard zur Kalibrierung der Mobilität von vorgefärbten Markern.
Lagerungspuffer: 20 mm Tris-Phosphat (pH 7,5 bei 25 °C), 2 % SDS, 0,2 mM Dithiothreitol, 3,6 M Urea und 15 % (v/v) Glycerin. Beladung: 2,5 bis 10 μl je Bahn.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
SDS-PAGE, Western Blot
  • Immunblotting (Western)
  • Westernblot
Other Notes
Bei 4 °C bis zu 3 Monate oder bei 25 °C bis zu zwei Wochen.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Artikel
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.
Verwandter Inhalt
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MPSTD304061841077640