Fortfahren mit
MABE339
Anti-p53(Wildtyp)-Antikörper, Klon PAb1620
clone Pab1620, from mouse
Synonym(e):
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Pab1620, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
18
CHF 416.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Pab1620, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Wildtyp-p53 kommt im Zellkern aller normalen Säugetierzellen vor, wo es an der Regulation der Zellproliferation beteiligt zu sein scheint. Das normale Protein weist eine sehr kurze Halbwertszeit auf und kommt in gesundem Gewebe und Zellen nur für Minuten vor. Im Gegensatz dazu wird mutiertes p53-Protein von bösartigen Zellen erzeugt und ist in der Regel ein Produkt einer Punktmutation im p53-Gen, die zur Substitution einer einzelnen Aminosäure führt, wodurch die Halbwertszeit des Proteins signifikant verlängert wird. Die Ansammlung hoher Werte von p53 ist ein potenzieller neuer Marker für Malignome.
~53 kDa gemessen
Immunogen
Maus-VLM-Tumorzellen.
Application
Anti-p53(Wildtyp)-Antikörper, Klon PAb1620 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von p53 (Wildtyp), ist auch als zelluläres Tumorantigen p53, Tumorsuppressor p53 bekannt und wurde in WB und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies p53 in normalem humanem Hirngewebe nach.
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies p53 in IP nach (Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies p53 in Rückenhautproben von Tierrümpfen (Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.) und in bestimmten humanen Krebsgeweben nach (Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies p53 in Hirngewebelysat von Mäusen nach.
Kontrolle
Hirngewebelysat der Maus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE327SAB4503006SAB4503015
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
Pab1620, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE33904053252440304