Fortfahren mit
MABE302
Anti-2,2,7-Trimethylguanosin-Antikörper, Klon K121
clone K121, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 482.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
K121, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, IP, affinity chromatography
Citations:
13
CHF 482.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K121, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Die 2,2,7-Trimethylguanosin-Cap-Struktur befindet sich an Ende 5’ kleiner nuklearer RNAs und kleiner nukleolarer RNAs. Diese RNA-Moleküle sind zunächst mit 7-Monomethylguanosin (m7G) gedeckelt, das dann durch das Enzym Trimethylguanosin-Synthase zu 2,2,7-Trimethylguanosin methyliert wird. Die Synthese von 2,2,7-Trimethylguanosin erfolgt im Zytoplasma und ist ein wichtiger Marker für die Kernlokalisierung von RNA-Molekülen. Die Abdeckelung von RNAs ist eine wichtige Voraussetzung für RNA-Transport- und Spleißprozesse. Ungedeckelte RNAs werden schnell durch das Enzym 5′-Exoribonuklease abgebaut. Die 2,2,7-Trimethylguanosin-Abdeckelung spielt möglicherweise eine Rolle bei der Expression viraler RNAs.
Application
Analyse mittels Immun-Affinitätsreinigung: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wurde in IAP verwendet (Krainer, A.R., et al. (1988). Nucleic Acids Res. 16(20): 9415-9429.).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wurde in IP immunpräzipitiert (Moketi, S., et al. (2002). Mol Cell. 10(3):599-609.).
Der Anti-2,2,7-Trimethylguanosin-Antikörper, Klon K121, ist ein hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper für den Nachweis von 2,2,7-Trimethylguanosin und wurde in ICC, PAI und IP validiert.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Bewertet durch Immunzytochemie in NIH/3T3-, HeLa und A431 Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:500 dieses Antikörpers wurde 2,2,7-Trimethylguanosin in NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen nachgewiesen.
Kontrolle
NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABF2817MABE1921MABS1254
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
SARS coronavirus
species reactivity
human
species reactivity
-
clone
K121, monoclonal
clone
6G3-G6, monoclonal
clone
AO196, monoclonal
clone
CTD110.6, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c