Fortfahren mit
MABE288
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
clone PC10, from mouse
Synonym(e):
Proliferating cell nuclear antigen, PCNA, Cyclin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 500.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PC10, monoclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
6
CHF 500.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1442
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Das proliferierende Zellkernantigen (PCNA) ist ein heterotrimeres Kernprotein, das als Klammer für die sich replizierende DNA fungiert. Bei DNA-Schäden und Versagen der DNA-Reparaturpfaden vermittelt PCNA die Translesion-DNA-Synthese, einen DNA-Schadenstoleranzsignalweg (DDT), der die Replikation trotz großer DNA-Läsionen ermöglicht, die unter anderem durch Replikationsstress, ionisierende Strahlung oder spontane DNA-Schäden verursacht werden können. PCNA rekrutiert in erster Linie DNA-Polymerase-Enzyme mit niedriger Treue, die in der Lage sind, DNA über Läsionsstellen zu verlängern. PCNA wird durch Ubiquitinierungszyklen reguliert, je nach dem beteiligten DDT-Weg: PCNA wird durch Rad6–Rad18 monoubiquitiniert, durch den Mms2-Ubc13-Rad5 polyubiquitiniert oder durch den Ubc9-Siz1-Komplex sumoyliert.
~29 kDa beobachtet
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen PCNA entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde PCNA im humanen Dickdarm-Adenokarzinom und in humanen Tonsillen-Geweben nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer 1:1500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde PCNA in humanen Lymphknoten und in humanen Dickdarm-Adenokarzinom-Zellen nachgewiesen.
Verwenden Sie den Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10 (monoklonaler Maus-Antikörper), validiert in WB, IHC und IF, zum Nachweis von PCNA, auch bekannt als proliferierendes Zellkernantigen, PCNA und Cyclin.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,01 µg/ml dieses Antikörpers wurde PCNA in 10 µg HeLa-Zelllysat erkannt.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB424WH0005111M2SAB4200708
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
clone
PC10, monoclonal
clone
PC10, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
clone
PC 10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates, invertebrates
species reactivity
human
species reactivity
monkey, rat, insect, mouse, yeast, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Loading controls in western blotting application.
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Sarah Watson et al.
Cell reports, 42(1), 112013-112013 (2023-01-20)
Clinical sequencing efforts are rapidly identifying sarcoma gene fusions that lack functional validation. An example is the fusion of transcriptional coactivators, VGLL2-NCOA2, found in infantile rhabdomyosarcoma. To delineate VGLL2-NCOA2 tumorigenic mechanisms and identify therapeutic vulnerabilities, we implement a cross-species comparative
Rindert Missiaen et al.
Cell metabolism, 34(8), 1151-1167 (2022-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a typically fatal malignancy exhibiting genetic heterogeneity and limited therapy responses. We demonstrate here that HCCs consistently repress urea cycle gene expression and thereby become auxotrophic for exogenous arginine. Surprisingly, arginine import is uniquely dependent on
Hai-Yan Wu et al.
NPJ Regenerative medicine, 6(1), 36-36 (2021-07-01)
Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world due to losing regenerative capacity in the adult heart. Frogs possess remarkable capacities to regenerate multiple organs, including spinal cord, tail, and limb, but the response to heart injury
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE28804053252549311