Fortfahren mit
MABC95
Anti-S1PR2/EDG5-Antikörper, Klon 6E8.1
clone 6E8.1, from mouse
Synonym(e):
Sphingosine 1-phosphate receptor 2, S1P receptor 2, S1P2, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5, S1P receptor Edg-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 453.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6E8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
CHF 453.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2669
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6E8.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S1PR2(9294)
General description
Der Sphingosin-1-phosphat-Rezeptor 2 (S1PR2), auch bezeichnet als EDG5, ist ein ubiquitärer G-Protein-gekoppelter Rezeptor für das Lysosphingolipid Sphingosin-1-phosphat (S1P). Er ist an die Gi-, G12/13- und Gq-Signalwege gekoppelt und reguliert dadurch eine Reihe von Second-Messenger-Molekülen und Effektormolekülen, darunter cAMP, PLC, MAPK, RhoA und Rac. S1PR2 vermittelt die Auswirkungen von S1P auf die Zellmotilität und die embryonale Entwicklung sowie andere zelluläre Prozesse.
~35 kDa gemessen
Immunogen
Rekombinantes GST-Tag-Protein, das der zytoplasmatischen Domäne von humanem S1PR2/EDG5 entspricht.
Application
Der Anti-S1PR2/EDG5-Antikörper (Klon 6E8.1) weist die Konzentration von S1PR2/EDG5 nach und wurde publiziert und für die Verwendung in Western Blotting und IHC(P) validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde S1PR2/EDG5 in Tonsillen-, Leber- und Kolorektalkarzinom-Geweben des Menschen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die zytoplasmatische Domäne von S1PR2/EDG5.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde S1PR2/EDG5 in 10 mg Leber-Gewebelysat des Menschen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503615MABC94MABC97
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... S1PR2(9294)
Gene Information
human ... S1PR2(9294)
Gene Information
human ... S1PR1(1901)
Gene Information
human ... S1PR4(8698)
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
6E8.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
8B7.1, monoclonal
clone
16B9.1, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiao-Jing Sun et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(8), 1313-1322 (2017-02-17)
C5a plays a crucial role in anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-mediated neutrophil recruitment and activation. Our previous studies found that the interaction between sphingosine-1-phosphate (S1P) and C5a plays an important role in the ANCA-mediated activation of neutrophils. In the current study
T H Beckham et al.
Oncogenesis, 2, e49-e49 (2013-06-05)
Acid ceramidase (AC) is overexpressed in most prostate tumors and confers oncogenic phenotypes to prostate cancer cells. AC modulates the cellular balance between ceramide, sphingosine and sphingosine 1-phosphate (S1P). These bioactive sphingolipids have diverse, powerful and often oppositional impacts on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC9504053252697753
Questions
  1. Laut Human Protein Atlas gibt es einen S1PR2 Antikörper von Sigma mit der Nummer HPA014307. Ich kann Ihn leider nicht mehr finden. Ist der Antikörper noch verfügbar?
    1 answer
    1. Unfortunately, HPA014307 is currently not available. This product is an anti-S1PR2/EDG5 antibody.
      Please see the link below to review another anti-S1PR2/EDG5 antibody that may be of interest: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/sab2501413