Fortfahren mit
MABC595
Anti-VEGF-165b-Antikörper, Klon 56/1
clone 56/1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor 165b, Vascular endothelial growth factor 165, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 425.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
56/1, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
8
CHF 425.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1320
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
56/1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
VEGF (vaskulärer Endothelwachstumsfaktor, VEGFA, VEGF-A), ein dimerer Ligand, zählt zu den potentesten angiogenen Mitogenen. VEGF wird von Tumorzellen und anderen Hypoxie-exponierten Zellen sezerniert. VEGF ist ein hochspezifisches Mitogen für vaskuläre Endothelzellen. Aus einem einzelnen VEGF-Gen werden durch alternatives Spleißen sieben VEGF-Isoformen (a, b, c, d, e, f, g) erzeugt. Die Isoformen VEGF121, VEGF165 und VEGF189 (f, d bzw. b) wurden am umfangreichsten studiert. Alle sieben Isoformen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Molekulargewichts und ihrer biologischen Eigenschaften, wie ihrer Fähigkeit zur Bindung an Heparansulfat-Proteoglykanen an der Zelloberfläche. Die Expression von VEGF wird von Tumorzellen in Reaktion auf eine Hypoxie, von aktivierten Onkogenen und von einer Vielzahl von Zytokinen potenziert und sezerniert. VEGF induziert die Angiogenese sowie die Permeabilisierung von Blutgefäßen und spielt bei der Regulierung der Vaskulogenese eine zentrale Rolle. Die VEGF-Expression korreliert mit dem Grad der Tumor-Vaskularisation und mit einem erhöhten Metastasenrisiko. Darüber hinaus induziert VEGF die Endothelzellproliferation, fördert die Zellmigration und hemmt die Apoptose. Demnach hebt die Hemmung der VEGF-Signaltransduktion die Entwicklung von vielen verschiedenen Tumorzellen auf.
~22 kDa gemessen.
In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden sichtbar sein.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von VEGF 165b der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-VEGF-165b-Antikörper (Klon 56/1) wurde für die Verwendung in Western Blotting, Immunzytochemie und ELISA zum Nachweis von VEGF 165b validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde VEGF 165b in 10 µg PC12-Zelllysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50 Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde VEGF 165b in Tumorzellen von humanem Prostatakrebsgewebe nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde rekombinantes VEGF-165b-Protein nachgewiesen (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VEGF 165b in humanem Augen-Gewebelysat nachgewiesen (Perrin, R.M., et al. (2005) Diabetologia. 48: 2422–2427).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VEGF 165b in Mesenteriumgewebe der Maus nachgewiesen (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde VEGF 165b in Tumorgewebeschnitten nachgewiesen (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde VEGF 165b mittels ELISA bei Tumorgewebeproben und Tumorzelllinien nachgewiesen (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde VEGF 165b mittels ELISA auf dem rekombinanten Protein VEGF 165b nachgewiesen (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde VEGF 165b in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS82SAB1306008ABC429
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
56/1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
Gene Information
human ... VEGFB(7423)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John M Hatcher et al.
Cell chemical biology, 25(4), 460-470 (2018-02-27)
The SRPK family of kinases regulates pre-mRNA splicing by phosphorylating serine/arginine (SR)-rich splicing factors, signals splicing control in response to extracellular stimuli, and contributes to tumorigenesis, suggesting that these splicing kinases are potential therapeutic targets. Here, we report the development
Kun-Ling Lin et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
Postmenopausal women with ovary hormone deficiency (OHD) are subject to overactive bladder (OAB) symptoms. The present study attempted to elucidate whether low-intensity extracorporeal shock wave therapy (LiESWT) alters bladder angiogenesis, decreases inflammatory response, and ameliorates bladder hyperactivity to influence bladder
Jing Li et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 381-381 (2017-12-15)
After complete transection of the thoracic spinal segment, neonatal rats exhibit spontaneous locomotor recovery of hindlimbs, but this recovery is not found in adult rats after similar injury. The potential mechanism related to the difference in recovery of neonatal and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC59504053252983627