Fortfahren mit
MABC536
Anti-Vasohibin-2-Antikörper, Klon 5E3
clone 5E3, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Vasohibin-2, Vasohibin-like protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 439.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5E3, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
CHF 439.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5E3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VASH2(79805)
General description
Vasohibin-2, auch als Vasohibin-ähnliches Protein bekannt und durch das Gen VASH2/VASHL kodiert, ist ein Entwicklungsregulatorprotein der Angiogenese, das durch VEGF induziert wird und in verschiedenen embryonalen Organen in der sechsten bis zwölften Entwicklungswoche des Menschen vorhanden ist. Vasohibin-2 wirkt als Angiogenesehemmer und trägt vermutlich zur Regulierung der Bildung und Reifung von Organgefäßen bei. Bei Krebserkrankungen scheint Vasohibin-2 die Angiogenese zu fördern und wird in vielen Krebsarten exprimiert. In Krebszellen gibt es zwei Isoformen. VASH2 (mit 355 Aminosäureresten) befindet sich im Zytoplasma, während sich VASH2 (mit 311 Aminosäureresten) im Zellkern befindet. Das erstgenannte Protein wurde in relativ geringer Häufigkeit gefunden.
~ 40 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Vasohibin 2 entspricht.
Application
Der Anti-Vasohibin-2-Antikörper, Klon 5E3, ist ein Antikörper gegen Vasohibin-2 zur Verwendung in Western Blot und IHC.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Vasohibin 2 in humanem Plazentagewebe nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Vasohibin 2 im embryonalen Lungengewebe des Menschen und der Maus nach (Shibuya, T., et al (2006). American Heart Association. 26:1051-1057).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Vasohibin 2 in 10 µg HUVEC-Zelllysat nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE232MABE959MABF2055
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
5E3, monoclonal
clone
5E10-3E1, monoclonal
clone
MB2a(3B4), monoclonal
clone
4-3, monoclonal
Gene Information
human ... VASH2(79805)
Gene Information
human ... IGF2BP2(10644)
Gene Information
human ... MBNL2(10150)
Gene Information
mouse ... Ido2(209176)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trevor J Mathias et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
Post-translational modifications (PTMs) of the microtubule network impart differential functions across normal cell types and their cancerous counterparts. The removal of the C-terminal tyrosine of α-tubulin (deTyr-Tub) as performed by the tubulin carboxypeptidase (TCP) is of particular interest in breast
Siem van der Laan et al.
Cell reports, 29(12), 4159-4171 (2019-12-19)
The two related members of the vasohibin family, VASH1 and VASH2, encode human tubulin detyrosinases. Here we demonstrate that, in contrast to VASH1, which requires binding of small vasohibin binding protein (SVBP), VASH2 has autonomous tubulin detyrosinating activity. Moreover, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC53604053252975752