Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 453.00 |
Über diesen Artikel
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8H2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NLRP10(338322)
General description
Immunogen
Application
Apoptose und Krebs
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde NLRP10 in primären epidermalen Fibroblasten nachgewiesen, die mit einer nicht zielgerichteten Kontroll-siRNA transfiziert waren, und zeigte einen Signalverlust in primären epidermalen Fibroblasten, die mit NLRP10-spezifischer RNA transfiziert waren (Lautz, K., et al. (2012). Cell Microbiol. 14(10:1568-1583.).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit 4 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde NLRP10 in 1 x 10E6 HeLa- und Jurkat-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 1 mg/ml dieses Antikörpers wurde NLRP10 in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
A431-Zelllysat
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 8H2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... NLRP10(338322) | Gene Information human ... NLRP10(338322) | Gene Information human ... NLRP2(55655) | Gene Information human ... NLRP8(126205) |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC293 | 04053252915345 |