Fortfahren mit
MABC119
Anti-Rab7A-Antikörper, Klon 5G8.1
clone 5G8.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Ras-related protein Rab-7a
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 441.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
CHF 441.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1120
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5G8.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB7A(7879)
General description
Ras-related protein Rab-7a (Rab7A, RAB7) ist ein kleines intrazelluläres Protein, das in der Regel mit zytoplasmatischen Vesikeln, Phagosomen und Endosomen assoziiert und in den meisten Zellen exprimiert wird, jedoch besonders stark in Muskeln. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des endolysosomalen Transports von Proteinen sowie beim endosomalen Einfangen von Pathogenen und Viren. Neben dem Endosom-Lysosom-Transport agiert Rab7A auch in einer Reihe anderer kritischer Zellabläufe, einschließlich Nährstoffaufnahme, Wachstumsfaktor-vermitteltes Wachstum, Neurotrophin-Transport, Lipidtransport, Lysosom- und Phagosom-Reifung und -Entwicklung sowie angeborene Pathogen- und Virus-Immunfunktionen. RAB7A interagiert mit einer Reihe anderer Proteine in der Zelle. Manche davon sind wichtig für den Endosom-Transport, z. B. RILP (Rab-interacting lysosomal protein) und CHM (Rab escort protein 1), andere wie RAC1 haben eine eher pleiotrope Wirkung und sind Teil vieler Zellabläufe, einschließlich Zellzyklus, Zell-Zell-Adhäsion, Zytoskelettmotilität und Zelldifferenzierung.
~ 23 kDa gemessen
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Rab7A entspricht.
Application
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Rab7A in humanem Brustkarzinom und Herzmyozyten sowie Lymphozyten in humanem Herzgewebe nach.
Weisen Sie Rab7A mit diesem Anti-Rab7A-Antikörper, Klon 5G8.1, der zur Verwendung in Western Blot und IHC validiert ist, nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot in SK-MEL28-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Rab7A in 10 µg SK-MEL28-Zelllysat nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT182SAB1307214R8779
Gene Information
human ... RAB7A(7879)
Gene Information
human ... RAB5A(5868)
Gene Information
human ... RAB7A(7879)
Gene Information
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
5G8.1, monoclonal
clone
7D8.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
Rab7-117, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bryana R Barreto et al.
Neurochemical research, 47(8), 2263-2277 (2022-05-03)
In multiple neurodevelopmental and neurodegenerative disorders, endosomal changes correlate with changes in exosomes. We examined this linkage in the brain of mice that received cocaine injections for two weeks starting at 2.5 months of age. Cocaine caused a decrease in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC11904053252975578