Fortfahren mit
MAB930
Anti-Staphylococcus aureus-Antikörper, Klon STAPH 11-248.2
ascites fluid, clone STAPH 11-248.2, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 475.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
STAPH 11-248.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA
Citations:
4
CHF 475.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
STAPH 11-248.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
Immunogen
UV-inaktivierte Staphylococcus aureus-Zellen (ATCC Nr. 29740).
Application
ELISA bei 1:16.000 mit 19,0 mg/ml
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – bakteriell
Nachweis von Staphylococcus aureus mit diesem Anti-Staphylococcus aureus-Antikörper, Klon STAPH 11-248.2, der für die Verwendung in ELISA validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Staphylococcus aureus.
Keine Kreuzreaktivität mit Streptococcus sp., Mycoplasma sp. oder Corynebacteria sp.
Physical form
Aszitesflüssigkeit. Flüssig ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in praktischen Aliquoten bis zu 12 Monate nach Erhalt haltbar.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1340MAB371V4262
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, sheep, rat, human, chicken, Xenopus
species reactivity
human
clone
STAPH 11-248.2, monoclonal
clone
C11, monoclonal
clone
6C1, monoclonal
clone
FLT-11, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:500 using VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera human recombinant
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Ou et al.
Rhinology, 55(4), 305-311 (2017-07-09)
Staphylococcus aureus (S. aureus) can reside within the sinonasal mucosa in chronic rhinosinusitis patients and causes recurrent infections. Within the host cell, S. aureus can evade host immune detection enabling its own survival. We hypothesise that S. aureus can persist
Judy Ou et al.
International forum of allergy & rhinology, 6(8), 792-799 (2016-04-16)
Staphylococcus aureus (S. aureus) has been shown to exist within nasal epithelial cells in chronic rhinosinusitis (CRS) patients. This study investigates the localization of intracellular S. aureus (ICSA) in CRS patients, the associated histopathology changes, and their effect on long-term
R S Root-Bernstein
Medical hypotheses, 44(1), 20-27 (1995-01-01)
Several investigators have proposed that autoimmunity may be induced by idiotype-antiidiotype antibody networks. It is generally assumed that the antiidiotype is produced in response to the idiotype, and therefore that autoimmune diseases have single antigenic initiators. The theory of multiple-antigen-mediated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB93004053252576225