Fortfahren mit
MAB367
Anti-muscarinischer-Acetylcholinrezeptor-m2-Antikörper, Klon M2-2-B3
clone M2-2-B3, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
Muscarinic Receptor Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 751.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M2-2-B3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP
Citations:
54
CHF 751.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2-2-B3, monoclonal
species reactivity
human, monkey, rat
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Immunogen
i3-Schleife des m2-Rezeptor-Fusionsproteins (225–359), fusioniert mit Glutathion-S-Transferase.
Application
Anti-muscarinischer-Acetylcholinrezeptor-m2-Antikörper, Klon M2-2-B3 ist ein Antikörper gegen den muscarinischen Acetylcholin-Rezeptor m2 zur Verwendung in IC, IH und IP.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie an mit 4 % Paraformaldehyd fixiertem Gewebe. Funktioniert nicht bei in Paraffin eingebettetem Gewebe. Empfohlene Ausgangskonzentration 1–5 μg/ml. Es wird empfohlen, das PAP-System zu verwenden, wenn Sie diesen Antikörper bei Ratten anwenden. Immunzytochemie an transfizierten Zellen
Immunpräzipitation eignet sich schlecht für Immunblotting. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
IMMUNHISTOCHEMIE-PROTOKOLL FÜR MAB367
Dieser Antikörper wurde erfolgreich bei 30 mm, freischwebenden, in 4 % Paraformaldehyd fixierten Hirngewebeschnitten Ratten verwendet. Alle Schritte werden unter konstantem Rühren durchgeführt. Im Folgenden ist das empfohlene Protokoll aufgeführt.
1) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS (mit oder ohne 0,25 % Triton).
2) 30 Minuten in TBS mit 3 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) inkubieren.
3) Den ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünnten Primärantikörper (mit oder ohne 0,25 % Triton) 2 Stunden bei Raumtemperatur und anschließend 16 Stunden bei 4 °C inkubieren.
4) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
5) Mit dem ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünntem Sekundärantikörper inkubieren.
6) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
9) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
10) DAB-Reaktion mit zur Intensivierung zugegebenem 0,06 % NiCl.
11) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in PBS.
12) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
Biochem/physiol Actions
m2 muscarinischer Acetylcholinrezeptor. Keine Reaktivität mit den anderen Subtypen.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN:
Eine Reaktion mit den meisten Säugetierspezies wird erwartet.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid, pH-Wert 7,6.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9452SAB1405619AB5164
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
M2-2-B3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, monkey, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB36704053252660566