Fortfahren mit
MA700
mA700 Essential Power Supply
mA700 Essential Power Supply
Synonym(e):
power supply
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105303
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
General description
High capacity power supply for electrophoresis and Western blotting
MA700-USmA700 Essential Power Supply, US plug
MA700-EUmA700 Essential Power Supply, Euro plug
MA700-UKmA700 Essential Power Supply, UK plug
MA700-NImA700 Essential Power Supply, Japan plug
MA700-ZHmA700 Essential Power Supply, China plug
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
  • Enhanced capacity for protein and DNA electrophoresis
  • Tank & semidry protein transfer
  • Programmable
  • Color, LCD display shows all parameters during operation
  • Compact, stackable design
  • Gel Electrophoresis
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Alle Protokolle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MA700-US04054839735707
MA700-EU04054839735714
MA700-UK04054839735721
MA700-NI04054839735837
MA700-ZH04054839735844
YP0304054839735752
YP2204054839735622
YP6104054839735738
YP1204054839735615
YP1804054839735745
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review