Fortfahren mit
IP05
Protein G Plus/Protein A Agarose-Suspension
Protein G PLUS/Protein A-Agarose mixture specifically formulated for immunoprecipitation.
Synonym(e):
Affinitätsharz, Protein G/Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116133
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
slurry (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die Protein G PLUS/Protein A-Agarosemischung ist spezifisch für die Immunpräzipitation formuliert.
Für Immunpräzipitationsanwendungen entwickelt. Dieses Produkt ist mit BSA blockiert, um nichtspezifische Bindung zu verringern und kann nicht für die Aufreinigung verwendet werden.
Application
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Physical form
33 % Aufschlämmung in PBS.
Other Notes
Die Agaroselösung wird gebrauchsfertig geliefert. Protein G Plus/Protein A Agarose-Immunpräzipitationsreagens ist mit BSA blockiert und sollte nicht für die Immunglobulinaufreinigung oder kovalente Vernetzung eingesetzt werden. Für Immunpräzipitationsreaktionen werden 15 µl Lösung je µg Primärantikörper empfohlen. Eine Vorreinigung minimiert zusätzliche Bänder, die aus einer nichtspezifischen Ausfällung resultieren. Geben Sie zur Vorreinigung 20 µl Agarosekonjugat und 1 µg normales IgG derselben Spezies wie des Immunpräzipitationsantikörpers zu der Probe. Wird Immunblotting für den Nachweis eingesetzt, können einige Sekundärantikörper nichtspezifisch mit BSA oder anderen in hohen Konzentrationen in der Probe vorliegenden Proteinen reagieren. Dies kann durch die Verringerung der Konzentration des Sekundärantikörpers eliminiert werden.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IP04IP02IP10
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable
form
slurry (Liquid)
form
slurry (Liquid)
form
slurry (Liquid)
form
slurry (Liquid)
suitability
suitable for microbiology
suitability
suitable for immunoprecipitation
suitability
-
suitability
suitable for microbiology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process
Ji Hyun Shin et al.
Autophagy, 15(9), 1495-1505 (2019-03-02)
Several studies have shown that dysfunction of macroautophagy/autophagy is associated with many human diseases, including neurodegenerative disease and cancer. To explore the molecular mechanisms of autophagy, we performed a cell-based functional screening with SH-SY5Y cells stably expressing GFP-LC3, using an
Yi Guan et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 28(8), 2337-2352 (2017-03-02)
The rapid growth of an aging population creates challenges regarding age-related diseases, including AKI, for which both the prevalence and death rate increase with age. The molecular mechanism by which the aged kidney becomes more susceptible to acute injury has
Lixuan Zhan et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 97-97 (2021-04-22)
Our previous study indicated that hypoxic preconditioning reduced receptor interacting protein (RIP) 3-mediated necroptotic neuronal death in hippocampal CA1 of adult rats after transient global cerebral ischemia (tGCI). Although mixed lineage kinase domain-like (MLKL) has emerged as a crucial molecule
Global Trade Item Number
SKUGTIN
IP05-1.5ML04055977220223