Fortfahren mit
ES-008
EmbryoMax® Nucleosides (100X)
The EmbryoMax Nucleosides (100X) is available in a 50 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Synonym(e):
Cell Culture Media Nucleosides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 50.40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
CHF 50.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Component g/L
Cytidine0.73
Guanosine0.85
Uridine0.73
Adenosine0.8
Thymidine0.24
Liquid
Preparation Note
Store at -20°C upto 1 year.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
417-500316-500111-500
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ES-008-D04053252742545