Fortfahren mit
ECM550
QCM ECMatrix Zellinvasions-Assay, 24-Well (8 µm), kolorimetrisch
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
QCM ECMatrix Cell Invasion Assay, 24-well (8 µm), colorimetric
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Basement membrane cell invasion assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ebenfalls erhältlich: Cell Comb Scratch-Assay! Erhalten sie biochemische Daten aus einem Scratch-Assay!Hier klicken
Einleitung
Invasion durch die extrazelluläre Matrix (EZM) ist ein wichtiger Schritt in der Tumormetastase. Krebszellen leiten die Invasion durch Anhaftung an und Verteilen entlang der Blutgefäßwand ein. Proteolytische Enzyme wie MMP-Kollagenasen lösen kleine Löcher in die hülsenförmige Hülle (Basalmembran), die Blutgefäße umgibt, sodass die Krebszellen eindringen können.
Das CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit bietet ein effizientes System zur Bewertung der Invasion von Tumorzellen durch ein Basalmembranmodell. Das Kit nutz ECMatrix, eine rekonstituierte Basalmembranmatrix von Proteinen, die aus dem Engelbreth Holm-Swarm(EHS)-Maustumor gewonnen wurde. Wir haben die Leistung des Kits mit humanem Fibrosarkom (HT-1080) und nichtinvasiven Fibroblasten (NIH3T3) geprüft.
Das CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit eignet sich ideal für die Untersuchung von invasiven Tumorzellen. Jedes CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Untersuchung von 12 Proben.
Das CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen.
Testprinzip:
Der CHEMICON Zellinvasions-Assay wird in einer Invasionskammer mit einer 24-Well-Gewebekulturplatte mit 12 Zellkultureinsätzen durchgeführt. Die Einsätze enthalten eine Polycarbonatmembran mit einer Porengröße von 8 μm, über der eine dünne Schicht ECMatrix™ getrocknet wird. Die EZM-Schicht verschließt die Membranporen und blockiert dadurch nichtinvasive Zellen vom Migrieren durch die Membran. Invasive Zellen können dagegen durch die EZM-Schicht migrieren und an die Unterseite der Polycarbonatmembran anhaften.
Anwendung:
Das CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit eignet sich ideal für die Untersuchung von invasiven Tumorzellen. Jedes CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Untersuchung von 12 Proben.
Das CHEMICON Zellinvasionsassay-Kit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Nachweis von migrierenden Zellen mittels Kristallviolettfärbung.
Packaging
12 Wells
Preparation Note
Die Kitmaterialien können bei 2-8 °C bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Nicht einfrieren.
Other Notes
Invasionskammer: (Art.-Nr. 70019) Eine 24-Well-Mikrotiterplatte mit 12 ECMatrix™-beschichteten Zellkultureinsätzen.
Zellfärbung: (Art.-Nr. 20294) Eine 10-ml-Flasche.
Wattestäbchen: (Artikel-Nr. 10202) je 24 Stück.
Pinzette: (Artikel-Nr. 10203) je eine.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM555ECM554ECM551
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 1
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review