Fortfahren mit
ECM504
QCM-Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 24-Well (3 µm), kolorimetrisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
all
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
Application
Der 24-Well-kolorimetrische 3-µm-QCM-Chemotaxis-Assay von Millipore wird in einer Migrationskammer nach dem Prinzip der Boyden-Kammer durchgeführt. Die in der Boyden-Kammer dieses Assays verwendete Porengröße von 3 µm eignet sich für Migrationsstudien von Leukozyten. Die quantitative Art dieses Assays ist besonders nützlich für die Untersuchung pharmakologischer Wirkstoffe. Jedes Kit bietet ausreichend Material für die Beurteilung von 24 Proben.
Der 24-Well-kolorimetrische 3-µm-QCM-Chemotaxis-Assay von Millipore ist nur für Forschungszwecke, nicht für diagnostische Anwendungen vorgesehen.
Packaging
24 Wells
Preparation Note
Die sterilen 3-µm-24-Well-Zellmigrationsplatten und Pinzette bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren. Das WST-1-Reagenz und die Electro-Coupling-Lösung bei -20 °C lagern.
Other Notes
Sterile 3-µm-Zellmigrationsplatte mit 24 Wells: (Art.-Nr. 2005709) Zwei 24-Well-Platten mit 12 Einsätzen pro Platte (insgesamt 24 Einsätze/Kit). WST-1-Reagens: (Art.-Nr. CS201370) Ein Fläschchen. Electro-Coupling-Lösung: (Art.-Nr. CS201382) 5 ml. Pinzette: (Artikel-Nr. 10203) je eine.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.