Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
material
polyester body, silicone septum (platinum-cured)
agency
meets ISO 146441
146441, meets ISO 88 biological reactivity (all component materials)
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable
parameter
0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi)
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
- Septum: Platinvernetztes Silikon
- Körper: Polyester
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polyester body, silicone septum (platinum-cured) | material 316 stainless steel cannula, PureFlex™ polyethylene bag (fluid contact layer), TPE tubing, polyester body, silicone septum (platinum-cured) | material 316 stainless steel cannula, PETG bottle (fluid contact layer), TPE tubing, polyester body, silicone septum (platinum-cured) | material 316 stainless steel cannula (ASTM®), PureFlex™ polyethylene bag, TPE tubing, polyester body (platinum-cured), silicone septum (platinum-cured) |
| product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO | product line NovaSeptum® GO |
| application(s) pathogen testing | application(s) cell therapy | application(s) cell therapy | application(s) cell therapy |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| feature autoclavable | feature autoclavable: no | feature autoclavable: no | feature autoclavable: no |
| parameter 0-134 °C temp. range (32-273 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) | parameter -20-50 °C temp. range (-4-122 °F) (for 1000 mL), -80-50 °C temp. range (-112-122 °F) (for 50 mL to 250 mL), 0.30 bar max. pressure (4.35 psi) at ±25 °C (for 1000 mL), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) at ±25 °C (for up to 250 mL) | parameter -80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) | parameter -80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (for 1000 mL), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (up to 250 mL) |
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).