Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 303.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
General description
3D-Zellkultur, einschließlich Biodruck, ermöglicht das Erstellen von physiologischeren Zellmodellen, da Zellen gleichzeitig mit Integrinen auf allen Zelloberflächen wechselwirken können, was zur Aktivierung der spezifischen Signalwege, die in traditionellen 2D-Zellkulturverfahren nicht aktiviert werden, führt. Hydrogele sind wassergequellte Polymere, welche die Kultivierung von Zellen in drei Dimensionen ermöglichen und tiefgreifende Auswirkungen auf die Zellentwicklung, -differenzierung, -migration und -funktion haben können. Neue Bereiche der Gewebezüchtung wie 3D-Biodruck nutzen UV-photovernetzte methacrylierte Hydrogelbiomaterialien (PEGMA, GelMA, HAMA und ColMA usw.), um Zellen einzukapseln und druckbare Biotinten herzustellen. Hyaluronsäure ist das reichlichste Glykosaminoglykan im Körper und ein wichtiger Bestandteil mehrerer Gewebe im Körper. Hyaluronan kommt in der extrazellulären Matrix reichlich vor und ist an der Gewebehydrodynamik, Bewegung und Proliferation von Zellen sowie einer Reihe von Wechselwirkungen der Zelloberflächenrezeptoren beteiligt. Hyaluronsäure ist ein Polymer aus Disacchariden, die selbst aus D-Gluconsäure und Nacetyl-D-glucosamin, die durch abwechselnde β-(1→4)- und β-(1→3)-Glykosidbindungen verknüpft sind, bestehen. Das PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC327: CC327-1, CC327-2) basiert auf aufgereinigtem Hyaluronsäuremethacrylat (HAMA), das beim Photovernetzen eine 3D-Umgebung für Zellen bereitstellt, die ihrer nativen Umgebung ähnelt. Neben dem Hyaluronsäuremethacrylat enthält das Kit außerdem den Photoinitiator Lithiumphenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinat (LAP), mit dem Anwender ihre Photovernetzungsexperimente optimieren können (d. h. Verändern der Hydrogelsteifheit oder Gelierungsgeschwindigkeit).PhotoHA ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Application
Die Photovernetzung wird durch eine blaue Lichtquelle mit 405 nm eingeleitet.
Packaging
1 Kit
Analysis Note
Aussehen: Lyophilisiertes PulverSterilität (USP-modifiziert): Kein WachstumTransplantationseffizienz: 50–70 %pH-Wert: 6,0–8,0Osmolalität: 200–400 mOsmo/kg H2O in 1 X PBSMolekülmasse: 100–150 kDaNMR: CharakteristischZellkompatibilität: Charakteristisch
Other Notes
CC327-2 (bei -20 °C lagern): Methacrylierte Hyaluronsäure, 1 x 100 mg (CS226446).
Hinweis: Das vollständige PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC327) besteht aus CC327-1 und CC327-2, die separat verkauft werden.
Hinweis: Das vollständige PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC327) besteht aus CC327-1 und CC327-2, die separat verkauft werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PhotoHA-LAP, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit