Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 265.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Die Festigkeit des Zellsubstrats (z. B. die extrazelluläre Matrix) kann eine tiefgreifende Auswirkung auf die Zellfunktion haben, einschließlich Morphologie, Differenzierung und Genexpression. Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft, welche die Steifheit eines Feststoffs misst. Er identifiziert die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung in einem Material und wird in kPa gemessen.
CytoSoft® Platten stellen ein Tool zum Kultivieren von Zellen auf Substraten mit definierten Festigkeiten dar, die einen breiten physiologischen Bereich (0,2 kPa bis 64 kPa) abdecken. Auf dem Boden jeder Vertiefung befindet sich eine dünne Schicht eines speziell formulierten, biokompatiblen Silikons, dessen Elastizitätsmodul (Steifigkeit) sorgfältig gemessen und zertifiziert wird. Die Oberflächen der Gele werden funktionalisiert, um kovalente Bindungen mit Aminen auf Proteinen bilden zu können. Das Gel bindet vor der Zelladdition schnell an aufgereinigte EZM-Proteine wie PureCol Typ-I-Kollagen (5006).
CytoSoft® Bildgebungsplatten sind für die hochauflösende Bildgebung konzipiert, für die eine geringe Autofluoreszenz und ausgezeichnete optische Klarheit erforderlich sind. Diese Platten eignen sich für sowohl Lebendzellbildgebung als auch gängige Fixierungstechniken wie Immunfärbung. Die Platte besteht aus einer 175 μm dünnen Polycarbonatfilm-Bodenplatte, die mit einem schwarzen Polystyrolrahmen verbunden ist, und umfasst einen Deckel. Die Platten werden mit Ozon sterilisiert und jede Packung enthält 1 Platte.
Hinweis: Verwenden Sie die Empfehlungen als Richtlinie zum Bestimmen der optimalen Beschichtungsbedingungen für Ihr Kultursystem. Der Boden der Platte kann durch übermäßige mechanische Kraft, zum Beispiel Zentrifugieren oder direkten Kontakt mit Handhabungswerkzeugen für Flüssigkeiten (Spitzen, Pipetten usw.), abgelöst werden.
1. Entfernen Sie das CytoSoft® Produkt in einer sterilen Werkbank aus der Schutzfolie.
2. Bereiten Sie das extrazelluläre Matrixmaterial vor, indem Sie es in aminfreiem Puffer mit pH-Wert 7,4 bis 7,9 (z. B. 1 X DPBS) neutralisieren. Wir empfehlen keine Verwendung von Gelatine als EZM-Protein. Hinweis: Wärmen Sie die Beschichtungslösung vor dem Gebrauch auf etwa Raumtemperatur vor.
3. Nach Bedarf verdünnen und 1 ml Lösung in jeden Well geben, um die Oberfläche zu beschichten. Hinweis: Die empfohlene Verdünnung für PureCol Typ-I-Kollagen beträgt 1:30 (~ 100 μg/ml). Hinweis: Die hydrophobe Oberfläche erfordert größere Volumina zum Bedecken der gesamten Oberfläche als gängige Kunststoffplatten
4 Inkubieren Sie EZM-beschichtete CytoSoft® bei Raumtemperatur abgedeckt für 1 Stunde.
5. Nach dem Inkubieren saugen Sie verbleibendes Material auf und spülen die beschichteten Oberflächen sofort zweimal mit Nährmedium oder PBS. Lassen Sie etwa 2,5 ml Medium in jedem Well, um die Oberfläche bedeckt zu halten. Hinweis: Lassen Sie die Oberfläche von CytoSoft® nicht austrocknen, nachdem die Oberfläche benetzt wurde.
6. Beschichtete Oberflächen sind gebrauchsfertig. Gängige Entnahmeverfahren zum Entfernen von Zellen aus Kulturware können zum Entnehmen von Zellen aus dem CytoSoft® Produkt eingesetzt werden, einschließlich Trypsin, Accutase und nichtenzymatische Zellablösungslösungen.
CytoSoft® ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
CytoSoft® Platten stellen ein Tool zum Kultivieren von Zellen auf Substraten mit definierten Festigkeiten dar, die einen breiten physiologischen Bereich (0,2 kPa bis 64 kPa) abdecken. Auf dem Boden jeder Vertiefung befindet sich eine dünne Schicht eines speziell formulierten, biokompatiblen Silikons, dessen Elastizitätsmodul (Steifigkeit) sorgfältig gemessen und zertifiziert wird. Die Oberflächen der Gele werden funktionalisiert, um kovalente Bindungen mit Aminen auf Proteinen bilden zu können. Das Gel bindet vor der Zelladdition schnell an aufgereinigte EZM-Proteine wie PureCol Typ-I-Kollagen (5006).
CytoSoft® Bildgebungsplatten sind für die hochauflösende Bildgebung konzipiert, für die eine geringe Autofluoreszenz und ausgezeichnete optische Klarheit erforderlich sind. Diese Platten eignen sich für sowohl Lebendzellbildgebung als auch gängige Fixierungstechniken wie Immunfärbung. Die Platte besteht aus einer 175 μm dünnen Polycarbonatfilm-Bodenplatte, die mit einem schwarzen Polystyrolrahmen verbunden ist, und umfasst einen Deckel. Die Platten werden mit Ozon sterilisiert und jede Packung enthält 1 Platte.
Hinweis: Verwenden Sie die Empfehlungen als Richtlinie zum Bestimmen der optimalen Beschichtungsbedingungen für Ihr Kultursystem. Der Boden der Platte kann durch übermäßige mechanische Kraft, zum Beispiel Zentrifugieren oder direkten Kontakt mit Handhabungswerkzeugen für Flüssigkeiten (Spitzen, Pipetten usw.), abgelöst werden.
1. Entfernen Sie das CytoSoft® Produkt in einer sterilen Werkbank aus der Schutzfolie.
2. Bereiten Sie das extrazelluläre Matrixmaterial vor, indem Sie es in aminfreiem Puffer mit pH-Wert 7,4 bis 7,9 (z. B. 1 X DPBS) neutralisieren. Wir empfehlen keine Verwendung von Gelatine als EZM-Protein. Hinweis: Wärmen Sie die Beschichtungslösung vor dem Gebrauch auf etwa Raumtemperatur vor.
3. Nach Bedarf verdünnen und 1 ml Lösung in jeden Well geben, um die Oberfläche zu beschichten. Hinweis: Die empfohlene Verdünnung für PureCol Typ-I-Kollagen beträgt 1:30 (~ 100 μg/ml). Hinweis: Die hydrophobe Oberfläche erfordert größere Volumina zum Bedecken der gesamten Oberfläche als gängige Kunststoffplatten
4 Inkubieren Sie EZM-beschichtete CytoSoft® bei Raumtemperatur abgedeckt für 1 Stunde.
5. Nach dem Inkubieren saugen Sie verbleibendes Material auf und spülen die beschichteten Oberflächen sofort zweimal mit Nährmedium oder PBS. Lassen Sie etwa 2,5 ml Medium in jedem Well, um die Oberfläche bedeckt zu halten. Hinweis: Lassen Sie die Oberfläche von CytoSoft® nicht austrocknen, nachdem die Oberfläche benetzt wurde.
6. Beschichtete Oberflächen sind gebrauchsfertig. Gängige Entnahmeverfahren zum Entfernen von Zellen aus Kulturware können zum Entnehmen von Zellen aus dem CytoSoft® Produkt eingesetzt werden, einschließlich Trypsin, Accutase und nichtenzymatische Zellablösungslösungen.
CytoSoft® ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Lagern Sie CytoSoft Bildgebungsplatten bei Raumtemperatur.
Legal Information
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft® 24-Well-Bildgebungsplatte
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC310 | 04061841868774 |