Fortfahren mit
CC130
Human Vitronectin
recombinant, expressed in E. coli, liquid, 0.5 mg/mL, used as an effective xeno-free alternative to matrigel, suitable for human ES and iPS cell culture, PLURISTEM®
Synonym(e):
S-protein, Serum-spreading factor, V75
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
Escherichia coli, human
Form:
liquid
Technique(s):
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Concentration:
0.5 mg/mL
Assay:
≥92% (SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PluriSTEM-XF® rekombinantes Vitronectin, Human pluripotent stem cell culture.
Quality Level
biological source
Escherichia coli, human
assay
≥92% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
PluriSTEM rekombinantes Vitronectin ist eine wirksame, xenofreie Alternative zu Matrigel und wurde für die erfolgreiche Kultivierung von humanen ES und iPS-Zellen mit PluriSTEM humanem ES/iPS-Medium (Millipore Kat.-Nr. SCM130, SCM132), E8- und NutriStem humanem ES-Zellwachstumsmedien validiert.
PluriSTEM rekombinantes Vitronectin ist eine verkürzte Form von humanem Vitronectin (Gen 20-398-AS-Fragment), das durch Codon-Optimierung gebildet, in E. coli exprimiert und als Einschlusskörperchen aufgereinigt wurde. Das Endprodukt wurde mit einer einzigartigen “Temperaturverschiebungs-Einschlusskörperchen-Rückfaltungs”-Technologie rückgefaltet und chromatografisch aufgereinigt. Das Endprodukt wird als xenofrei erachtet.
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Zellstruktur
EZM & Anhaftung
Unterstützt das Feeder-freie und serumfreie Wachstum von humanen ES/iPS-Zellen, während es xenofreie Kulturbedingungen aufrechterhält.
Physical form
Das Produkt wird in 20 mM Tris-HCl-Puffer bei pH-Wert 8,0 mit einer proprietären Formulierung aus NaCl, EDTA, Arginin, DTT und Glycerin sterilfiltriert.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zum auf dem Fläschchen aufgedruckten Verfallsdatum lagern. Nach dem Auftauen ist das Produkt bei 2–8 °C zwei Wochen stabil. Aufgetautes Vitronectin kann aliquotiert und bei -20 °C gelagert werden. Zusätzliche Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden.
Analysis Note
Jede Charge wird auf humanen ES-Zellen (H1) geprüft, die mit 5–10 μg rekombinantem Vitronectin in 1 ml humanem ESC-Medium je Well (6-Well-Platte) kultiviert wurden.
Legal Information
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V8379ECM0015051
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Escherichia coli, human
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
human plasma
concentration
0.5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
0.5 mg/mL
assay
≥92% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Schritt-für-Schritt-Protokolle zur Kultur humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC), einschließlich Auftauen, Expandieren, Gefrieren und Charakterisieren von ips-Zellen.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Mutsumi Kobayashi et al.
Stem cell reports, 17(3), 507-521 (2022-02-13)
In vitro expansion of human primordial germ cell-like cells (hPGCLCs), a pluripotent stem cell-derived PGC model, has proved challenging due to rapid loss of primordial germ cell (PGC)-like identity and limited cell survival/proliferation. Here, we describe long-term culture hPGCLCs (LTC-hPGCLCs), which
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC13004053252938511