Fortfahren mit
CC065
Human Tenascin
from human glioma cell line (U251), liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
TN-C, Tenascin, Hexabrachion, Cytotactin, Neuronectin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1 mg/mL
Mol wt:
280—300 kDa
Assay:
>97% (SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aufgereinigtes menschliches Tenascin-C-Protein,
biological source
human
Quality Level
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
280—300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNC(3371)
General description
Aufgereinigtes menschliches Tenascin-C-Protein. Es ist bekannt, dass Tenascin: 1) bei der Entwicklung des Zentralnervensystems und der mesenchymalen Organe eine aktive Rolle spielt, 2) bei Erwachsenen im Gefäßsystem von Tumoren vorhanden ist und 3) bei der Zelladhäsion funktioniert. Bei der SDS-PAGE-Analyse wandert das Protein um 280–300 kD.
Produktherkunft: Humane Gliomzelllinie (U251).
Application
Zelladhäsionsassays.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physical form
Aufgereinigtes Protein, als Flüssigkeit in PBS, keine Konservierungsmittel.
Preparation Note
Die Temperatur ist ab Eingangsdatum für bis zu 12 Monate auf -70 ºC zu halten. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: CC066
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC118CC115GF023
biological source
human
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.1 mg/mL
concentration
0.5 mg/mL
concentration
0.755 mg/mL
concentration
-
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
>97% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
280—300 kDa
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
mol wt
large molecular weight polypeptide 190 kDa, large molecular weight polypeptide 200 kDa, large molecular weight polypeptide 220 kDa
mol wt
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Ting-Yu Huang et al.
BioMed research international, 2015, 712546-712546 (2015-04-04)
Urodele amphibians (Ambystoma mexicanum), unique among vertebrates, can regenerate appendages and other body parts entirely and functionally through a scar-free healing process. The wound epithelium covering the amputated or damaged site forms early and is essential for initiating the subsequent
Cecelia C Yates et al.
Cell transplantation, 26(1), 103-113 (2016-07-28)
Mesenchymal stem cells (MSCs) remain of great interest in regenerative medicine because of their ability to home to sites of injury, differentiate into a variety of relevant lineages, and modulate inflammation and angiogenesis through paracrine activity. Many studies have found
Reza Mirzaei et al.
Oncoimmunology, 7(10), e1478647-e1478647 (2018-10-06)
The dismal prognosis of glioblastoma is attributed in part to the existence of stem-like brain tumor-initiating cells (BTICs) that are highly radio- and chemo-resistant. New approaches such as therapies that reprogram compromised immune cells against BTICs are needed. Effective immunotherapies
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC06504053252671982