Fortfahren mit
ATTP14250
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Bei der Isopore-Membran handelt es sich um eine Polycarbonatmembran, die die Analyse von luftübertragenen Verunreinigungen mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops erleichtert. Der Isopore-Membranfilter findet Anwendung bei Chemotaxis-Assays, in der Epifluoreszenzmikroskopie und der Überwachung der Luftqualität. Der präzise Porendurchmesser und die einheitliche Porengröße ermöglichen eine genaue Trennung der Proben auf Größenbasis.
Application
  • Auflichtmikroskopie
  • SEM-Analyse
  • Gravimetrische Analyse
  • Überwachung der Luftqualität
  • Asbestüberwachung
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
Features and Benefits
  • Die Partikelretention der Isopore-Membran erleichtert die Zählung und Analyse auf der Membran.
  • Zeigt eine geringe Hintergrundinterferenz.
  • Nicht hygroskopisch und kürzere Probenanalysezeit.
  • Lichtdurchlässiges Material.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ATTP03700ATTP04700DTTP01300
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
diam.
142 mm
diam.
37 mm
diam.
47 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amaranta Focardi et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-20)
Virus- and bacteriophage-induced mortality can have a significant impact on marine productivity and alter the flux of nutrients in marine microbial food-webs. Viral mediated horizontal gene transfer can also influence host fitness and community composition. However, there are very few
Nádia Conceição-Neto et al.
Scientific reports, 5, 16532-16532 (2015-11-13)
A major limitation for better understanding the role of the human gut virome in health and disease is the lack of validated methods that allow high throughput virome analysis. To overcome this, we evaluated the quantitative effect of homogenisation, centrifugation
Zhi Liu et al.
Cell death and differentiation, 27(10), 2843-2855 (2020-04-30)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) play a central role in the establishment of T cell central immunological tolerance by promiscuously expressing tissue-restricted antigens (TRAs) and presenting them to developing T cells, leading to deletion of T cells responding to self-antigens.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ATTP1425004053252363375