Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 417.00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 kann verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Mit 2 ml sterilem destillierten Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit mehrere Wochen bei 2–8 °C haltbar. Für eine längere Aufbewahrung nach der Rekonstitution die gleiche Menge an Glycerin zugeben, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin zu erhalten. Anschließend kann das Produkt in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C bis zu 12 Monate gelagert werden. Bitte beachten: Nach der Zugabe von Glycerin sinkt die Proteinkonzentration (und die der Puffersalze) auf die Hälfte des ursprünglichen Werts. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
WARNUNG: Durch die Verwendung von Natriumazid als Konservierungsmittel wird die Enzymaktivität von HRP wesentlich gehemmt.
Analysis Note
ELISA und Western Blots:
Eine Verdünnung von 1:5.000-1:100.000 kann verwendet werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AP136P | 04053252511882 |