Fortfahren mit
ABS85
Anti-CPT2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial, Carnitine palmitoyltransferase II, CPT II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
CHF 402.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2212
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CPT2(1376)
General description
Carnitin-Palmitoyltransferase II (CPT2 oder CPT II) gehört zur Familie der Carnitin/Cholin-Acetyltransferasen. Es ist ein ubiquitäres Protein in der Innenmembran von Mitochondrien, das bei der Fettsäuren-β-Oxidation eine entscheidende Rolle spielt. CPT2 ist Teil eines Systems, das CPT1 und Carnitin/Acylcarnitin-Translokase (CACT) beinhaltet, um den Transport von langkettigen Fettsäuren in die mitochondriale Matrix zu erleichtern. CPT2 stellt die ursprünglichen esterifizierten Formen dieser Moleküle wieder her, damit sie nach ihrer Ankunft in der Matrix einer β-Oxidation unterzogen werden können. CPT2-Defekte führen zu unterschiedlichen Ergebnissen: bei Erwachsenen verursachen sie nach längerer und intensiver körperlicher Betätigung Rhabdomyolyse-Schübe (Zerfall von Muskelfasern, die in der Blutbahn zirkulieren) und bei Kleinkindern induziert ein CPT2-Mangel eine hypoketotische Hypoglykämie und letztendlich Herzschäden.
~ 68 kDa gemessen (gespaltete Form). UniProt nennt ein berechnetes Molekulargewicht von 74 kDa; CPT2 wurde jedoch bei ~ 68 kDa gemessen (Faye, A, et al. (2007). The Journal of Biological Chemistry. 282(37):26908–26916.). In manchen Lysaten treten bei ~ 55, 58, 72 und ~ 100 kDa uncharakterisierte Banden auf.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem CPT2 entspricht.
Application
Anti-CPT2 weist den Gehalt an CPT2-Proteinen nach und wurde für die Verwendung in WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus Mitochondrien der Rattenleber.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde CPT2 in 10 µg Gewebelysat aus Mitochondrien der Rattenleber nachgewiesen.
Kontrolle
Gewebelysat aus Mitochondrien der Rattenleber
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS65HPA028202SAB5700834
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P23786
UniProt accession no.
P50416
UniProt accession no.
P23786
UniProt accession no.
Q92523
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Andrea S Pereyra et al.
The Journal of biological chemistry, 292(45), 18443-18456 (2017-09-17)
Cardiac hypertrophy is closely linked to impaired fatty acid oxidation, but the molecular basis of this link is unclear. Here, we investigated the loss of an obligate enzyme in mitochondrial long-chain fatty acid oxidation, carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2), on muscle
Skeletal muscle undergoes fiber type metabolic switch without myosin heavy chain switch in response to defective fatty acid oxidation.
Pereyra, et al.
Molecular Metabolism, 59, 101456-101456 (2022)
Michael L Blackburn et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 319(2), E265-E275 (2020-05-28)
Saturated fatty acids (SFAs) are implicated in muscle inflammation/cell stress and insulin resistance, but the catalog of factors involved is incomplete. SFA derivatives that accumulate with mismatched FA availability and FA oxidation (FAO) are likely involved, and evidence has emerged
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS8504053252690297