Fortfahren mit
ABS552
Anti-p40-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP63(8626)
General description
p40, auch bekannt als Tumorprotein 63, p63, chronische ulcerative Stomatitis-Protein, CUSP, Keratinozyten-Transkriptionsfaktor, KET, Transformation-assoziiertes Protein 63, TP63, Tumorprotein p73-like, p73L, p40 oder p51, wird vom Gen TP63/KET/P63/P73H/P73L/TP73L kodiert und ist Mitglied der p53-Proteinfamilie. p40 ist je nach Zielgen und beteiligter Isoform ein sequenzspezifischer transkriptioneller DNA-Bindungsaktivator bzw. -repressor. Die Isoformen weisen einen variierenden Satz von Transaktivierungs- und sich automatisch regulierenden transaktivierungshemmenden Domänen und somit Isoformen-spezifische Aktivitäten auf. p40 ist an der Notch-Signaltransduktion beteiligt und spielt eine Rolle bei der p53/TP53-Apoptose und epithelialen Morphogenese. Darüber hinaus wird p40 in entwicklungstechnischer Hinsicht für die ordnungsgemäße Extremitätenbildung benötigt. p40 wird weit exprimiert, vorwiegend in Herz, Nieren, Plazenta, Prostata, Skelettmuskulatur, Hoden und Thymus, doch die genaue Isoform variiert je nach Gewebetyp. Progenitorzellschichten der Haut, Brust, Augen und Prostata exprimieren hohe Mengen der DeltaN-Typ-Isoformen. Isoform 10 wird vorwiegend in Plattenepithelzellkarzinomen der Haut, aber nicht in normalem Hautgewebe exprimiert. p40-Mutationen führen zu unterschiedlichen Dysplasien und Missbildungen, wie ADULT-Syndrom (Acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth-Syndrom), AEC-Syndrom (Ankyloblepharon-ectodermal defects cleft lip/palate disorder), EEC3-Syndrom (Ectrodactyly, ectodermal dysplasia, and cleft lip/palate syndrome 3), Spalthand-Spaltfuß-Malformation 4 (SHFM4), Limb-Mammary-Syndrom (LMS), ektodermale Dysplasie Typ Rapp-Hodgkin (EDRH) und nicht-syndromale orofaziale Spalte 8 (Orofacial Cleft 8, OFC8).
~ 63/56/51/46 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der Transkriptionaktivierungsdomäne von menschlichem p40 entspricht.
Epitop: Transkriptionaktivierungsdomäne
Application
Anti-p40 | ABS552 ist ein Antikörper gegen p40 zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde p40 in 10 µg Gewebelysaten aus der humanen Leben und Haus nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Isocitrat-Dehydrogenase in Plattenepithelkarzinomzellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Uniprot beschreibt mehrere Isoformen für dieses Protein und auf Grundlage des Immunogens sollte dieser Antikörper die Isoformen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 erkennen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Herzgewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde p40 in 10 µg menschlichem Herzgewebe-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS519MABT1497SAB56000289
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minmin Song et al.
eLife, 10 (2021-06-17)
Emerging evidence demonstrates the important role of circular RNAs (circRNAs) in regulating pathological processes in various diseases including organ fibrosis. Endometrium fibrosis is the leading cause of uterine infertility, but the role of circRNAs in its pathogenesis is largely unknown.
Jacob J Tokar et al.
SLAS technology, 22(3), 348-357 (2017-03-17)
Although average survival rates for lung cancer have improved, earlier and better diagnosis remains a priority. One promising approach to assisting earlier and safer diagnosis of lung lesions is bronchoalveolar lavage (BAL), which provides a sample of lung tissue as
Kuijie Liu et al.
Oncotarget, 8(17), 29101-29115 (2017-04-19)
Among the diverse co-regulatory relationships between transcription factors (TFs) and microRNAs (miRNAs), feedback loops have received the most extensive research attention. The co-regulation of TFs and miRNAs plays an important role in colorectal cancer (CRC) growth. Here, we show that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS55204055977123814