Fortfahren mit
ABS47
Anti-phospho-SMAD3 (Tyr179)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mothers against DPP homolog 3, MAD homolog 3, Mad3, Mothers against decapentaplegic homolog 3, JV15-2, AMAD3, SMAD family member 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
porcine, bovine, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr179)
Gene Information
human ... SMAD3(4088)
General description
Die Mitglieder der Smad-Familie von Signaltransduktionsmolekülen sind Komponenten eines wichtigen intrazellulären Signalwegs, der TGF-β-Signale von der Zelloberfläche in den Kern überträgt. Es wurden drei verschiedene Smad-Klassen definiert: die Rezeptor-regulierten Smads (R-Smads), zu denen Smad1, 2, 3, 5 und 8 gehören, das Common-Mediator-Smad (co-Smad) Smad4 und die antagonistischen oder inhibitorischen Smads (I-Smads) Smad6 und 7. Sobald sie sich im Kern befinden, können Smads auf eine Vielzahl von DNA-bindenden Proteinen abzielen, um die transkriptionellen Reaktionen zu regulieren. Nach der Stimulation durch TGF-β werden Smad2 und Smad3 durch den TGF-β-Rezeptor I an ihren Carboxyl-Termini (Ser465 und 467 bei Smad2; Ser423 und 425 bei Smad3) phosphoryliert. Phosphoryliertes Smad 2/3 kann einen Komplex mit Smad4 bilden, in den Kern translozieren und die Genexpression regulieren.
~ 52 kDa gemessen. In unbehandelten HaCat-Zelllysaten und manchen anderen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden bei ~ 170 kDa, ~ 165 kDa, ~ 90 kDa und ~ 52 kDa auftreten. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden bei ~ 105 kDa und ~ 55 kDa auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der Linker-Region von an Tyr179 phosphoryliertem humanem SMAD3 entspricht.
Epitop: Linker-Region.
Application
Dieser Anti-phospho-SMAD3-(Tyr179)-Antikörper ist für die Verwendung in Western Blots validiert und wird für den Nachweis von phospho-SMAD3 (Tyr179) eingesetzt.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Zebrafisch (91 % Sequenzhomologie), Huhn (91 % Sequenzhomologie) und Xenopus (91 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt die Linker-Region von an Thr179 phosphoryliertem SMAD3.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,5% Natriumazid..
Preparation Note
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit TGF-beta behandelten HaCat-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde SMAD3 in 10 mg Lysat aus unbehandelten und mit TGF-beta behandelten HaCat-Zellen nachgewiesen.
Kontrolle
Unbehandelte und mit TGF-beta behandelte HaCat-Zelllysate.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4301416SAB4501813SAB4200346
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
technique(s)
ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells., western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS4704053252648854