Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 453.00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurden mit Sulfensäure modifizierte Proteine in 10 µg Lysat aus ventrikulären Myozyten der Ratte nachgewiesen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source human (Recombinant) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone C4, monoclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABS30 | 04053252517587 |