Fortfahren mit
ABF124
Anti-cGAS-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cyclic GMP-AMP synthase, cGAMP synthase, cGAS, h-cGAS, Mab-21 domain-containing protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CGAS(115004)
General description
Die zyklische GMP-AMP-Synthase (cGAS), auch bekannt als cGAMP-Synthase, h-cGAS, Mab-21 Domäne-haltiges Protein 1, und kodiert durch den Gennamen MB21D1 und C6orf150, ist ein Mitglied der MAB-21-Familie. Die zyklische GMP-AMP-Synthase (cGAS) ist eine Nukleotidyltransferase, die die Bildung von zyklischem GMP-AMP (cGAMP) aus ATP und GTP katalysiert. Der Katalyseprozess beinhaltet sowohl die Bildung einer 2′,5′ Phosphodiester-Bindung im GpA-Schritt als auch die Bildung einer 3′,5′ Phosphodiester-Bindung im ApG-Schritt, wodurch c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p] entsteht. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die zyklische GMP-AMP-Synthase (cGAS) eine antivirale Wirkung hat, indem sie als wichtiger zytosolischer DNA-Sensor fungiert, wenn das Vorhandensein von doppelsträngiger DNA (dsDNA) im Zytoplasma als Gefahrensignal wirkt, das die Immunreaktionen auslöst. Die zyklische GMP-AMP-Synthase (cGAS) bindet dann direkt an die zytosolische DNA, was zur Aktivierung und Synthese von cGAMP führt, einem zweiten Botenstoff, der an TMEM173/STING bindet und es aktiviert, wodurch die Produktion von Typ-I-Interferon ausgelöst wird. Die zyklische GMP-AMP-Synthase (cGAS) wird in der monozytären Zelllinie THP1 exprimiert.
~54 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Nahe des C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen cGAS in der Nähe des C-Terminus entspricht.
Application
Dieser Anti-cGAS-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting für den Nachweis von cGAS validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MDA-MB-231-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies cGAS in 10 µg MDA-MB-231-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701930SAB5701957ABC426
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q8N884
UniProt accession no.
Q8C6L5
UniProt accession no.
Q8C6L5
UniProt accession no.
P53396
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, rat, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c