Fortfahren mit
ABE76-IM
Anti-Enterobacterio-Phage MS2-Coat-Protein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Capsid protein, CP, Coat protein, MS2 Coat Protein, Enterobacterio Phage MS2 Coat Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 170.00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 364.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
CHF 170.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2123
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
virus
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Der Bakteriophage MS2 ist ein kleiner, männlich-spezifischer RNA-Bakteriophage, der E. coli und andere Mitglieder der Familie der Enterobacteriaceae infiziert. Sein Genom besteht aus einem einzigen RNA-Sinnesstrang (+) mit einer Länge von 3569 Nukleotiden, der nur für vier Proteine kodiert: das Hüllprotein, das A- oder Reifungsprotein, das für die Infektiosität erforderlich ist, eine Untereinheit der viralen Replikase und ein kleines Lyseprotein, das in einem überlappenden Leseraster kodiert wird. Das Capsidprotein (UniProt: P03612; auch bekannt als CP, Coat protein) des Bakteriophagen MS2 ist ein Translationsrepressor. Berichten zufolge hemmt es die Synthese der viralen Replikase durch Bindung einer spezifischen RNA-Struktur, die die Translationsinitiationsregion der Replikase enthält. Das Capsidprotein baut sich selbst zu einem ikosaedrischen Capsid mit einer T=3-Symmetrie zusammen und besteht aus 89 Capsidprotein-Dimeren (178 Capsidproteine). Es ist an der Verkapselung des viralen Genoms durch die Interaktion zwischen einem Capsidprotein-Homodimer und den zahlreichen Verpackungssignalen im RNA-Genom beteiligt. Es hat sich gezeigt, dass Prolin 78 für die virale Infektiosität wesentlich ist. (Ref.: Hill, HR et al. (1997). J. Mol. Biol. 266(1); 1-7).
~14 kDa beobachtet; 13,86 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Enterobacterio-Phage MS2-Coat-Protein (u. a. 2–130).
Application
Anti-Enterobacterio-Phage MS2-Coat-Protein, Best.-Nr. ABE76-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das Escherichia phage MS2 (Bakteriophage MS2) Capsidprotein abzielt und in Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies rekombinantes Enterobacterio-Phage MS2-Coat-Protein und Wildtyp MS2 Protein nach (mit freundlicher Genehmigung von Caroline Horizny vom CNSE am SUNY Albany, Albany, NY).
Analyse der Immunpräzipitation: Eine 1:10.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Enterobacterio-Phage MS2-Coat-Protein in K562-Zellen nach, die mit Escherichia phage MS2 (Bakteriophage MS2) behandelt wurden.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist das MS2-Bakteriophagen-Capsidprotein nach. Das verwendete Immunogen hat einen N-terminalen His-Tag und Mutationen, um Dimerisierung und Capsidbildung zu vermeiden.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in K562, behandelt mit Escherichia phage MS2 (Bakteriophage MS2) und K562+MS2 rekombinantes Protein, behandelt mit Escherichia phage MS2 (Bakteriophage MS2) Capsidprotein.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies EnterobacterioPhage MS2-Coat-Protein in K562-Zellen nach, die mit Escherichia phage MS2 (Bacteriophage MS2) behandelt worden waren, sowie rekombinantes K562+MS2-Protein, das mit Escherichia phage MS2 (Bacteriophage MS2) Capsidprotein behandelt wurde.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB131884MABE990MABE284
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P03612
UniProt accession no.
Q6JC40
UniProt accession no.
Q9HCI7
UniProt accession no.
P43246
clone
polyclonal
clone
7C7, monoclonal
clone
10C3.1, monoclonal
clone
FE11, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c