Fortfahren mit
ABE68
Anti-FoxP1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
forkhead box P1, fork head-related protein like B, glutamine-rich factor 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
8
CHF 402.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXP1(27086)
General description
79 kDa beobachtet. Alternatives Spleißen kann zu zelltypabhängigen Isoformen führen.
Forkhead-Box P1 (FoxP1) ist ein Mitglied der FOX-Familie von Transkriptionsfaktoren. Es ist bekannt, dass dieses Protein Homodimere und Heterodimere mit den Familienmitgliedern FoxP2 und FoxP4 bildet. Die Familie der Forkhead-Box hat ein breites Spektrum an Funktionen. Diese Proteine spielen eine wichtige Rolle bei der Immunantwort, der Organentwicklung und der Entstehung von Krebs. Das FoxP1-Protein wird häufig exprimiert und enthält sowohl Gabelkopf- (Flügelhelix) als auch C2H2-Zinkfinger-Nukleinsäure-Bindungsmotive. Es sind mindestens vier verschiedene Isoformen bekannt, die durch alternatives Spleißen des mRNA-Transkripts entstehen.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem FoxP1 der Maus entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies FoxP1 in HeLa- und NIH/3T3-Zelllysaten nach.
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S: S197–S202.)
Verwenden Sie den Anti-FoxP1-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in ICC, Western Blotting, IHC zum Nachweis von FoxP1, auch bekannt als Forkhead-Box P1, Forkhead-related protein like B, glutamine-rich factor 1.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt FoxP1.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigtes polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in RAW264.7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies FoxP1 auf 10 µg RAW264.7-Zelllysat nach.
Kontrolle
RAW264.7 Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB2277AV32564ABE1000
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rhesus macaque, rat, mouse, human
species reactivity
horse, mouse, human, rabbit, rat, guinea pig
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-FoxP1-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catherine Konopacki et al.
Nature immunology, 20(2), 232-242 (2019-01-16)
Regulatory T cells (Treg cells), whose differentiation and function are controlled by transcription factor Foxp3, express the closely related family member Foxp1. Here we explored Foxp1 function in Treg cells. We found that a large number of Foxp3-bound genomic sites
Wei Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 36(10), 2017-2026 (2021-06-17)
Adiponectin (AdipoQ), a hormone abundantly secreted by adipose tissues, has multiple beneficial functions, including insulin sensitization as well as lipid and glucose metabolism. It has been reported that bone controls energy metabolism through an endocrine-based mechanism. In this study, we
Shifeng Ling et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 188-188 (2023-07-29)
Mesenchymal stem cells (MSCs) are widely used in a variety of tissue regeneration and clinical trials due to their multiple differentiation potency. However, it remains challenging to maintain their replicative capability during in vitro passaging while preventing their premature cellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE6804053252517518