Fortfahren mit
ABE569
Anti-Monoubiquitin H2A-Antikörper (Lys119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
H2AK119ub1, Histone H2A.1, Histone H2A.2, H2A2, h2aUb
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
8
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Histon H2A ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H2A besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Die Ubiquitinierung von Histonen spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung von DNA-bezogenen Prozessen.
~23 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt eine Isoform mit 14 kDa; dieses Protein kann jedoch aufgrund von Monoubiquitinierung auch mit ~23 kDa beobachtet werden.
Immunogen
Verzweigungspeptid, das dem menschlichen Monoubiquitin H2A (Lys119) entspricht.
Application
Erkennen Sie Histon H2A mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, dem Anti-Monoubiquitin H2A-Antikörper (Lys119), der für Western Blotting, ChIP, IP und ICC validiert ist.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors wies Monoubiquitin H2A im Lysat embryonaler Stammzellen der Maus nach (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors immunpräzipierte Monoubiquitin H2A in Lysat embryonaler Stammzellen der Maus (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors immunpräzipierte Monoubiquitin H2A in Lysat embryonaler Stammzellen der Maus (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen in Puffer mit 90 mM Tris-Glycin pH 8, 50 mM Nacl und 10 % Glycerin mit 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Monoubiquitin H2A (Lys119) in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barbara Dupret et al.
PloS one, 11(7), e0158700-e0158700 (2016-07-22)
Polycomb Repressive Complex (PRC) 1 regulates the control of gene expression programs via chromatin structure reorganization. Through mutual exclusion, different PCGF members generate a variety of PRC1 complexes with potentially distinct cellular functions. In this context, the molecular function of
Meng Jiao et al.
The Prostate, 79(11), 1294-1303 (2019-05-22)
Cancer stem-like traits contribute to prostate cancer (PCa) progression and metastasis. Cullin 4B (CUL4B) is a member of the ubiquitin E3 ligase family and overexpressed in several solid malignancies including PCa. CUL4B has been suggested to be an oncogene through
Shasha Zhou et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 198-206 (2021-08-31)
Serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]), a metabolite of tryptophan, acts on the components of the hypothalamus-hypophysis-gonad axis and induces puberty delay in mammals via 5-HT receptor 1A (HTR1A). However, the roles of HTR1A in the hypothalamus in pubertal regulation of gene expression