Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LOXL2(4017)
mouse ... Loxl2(94352)
General description
Immunogen
Application
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies LOXL2 in humanem Prostata- und Plazentagewebe nach.
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge wies LOXL2 in LoxL2-Expressionsvektor nach (Mit freundlicher Genehmigung vom Institut Hospital del Mar d′Investigacions Mèdiques (IMIM) in Barcelona, Spanien).
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies LOXL2 in humanem Prostata- und Plazentagewebe nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies LOXL2 in LoxL2-Expressionsvektor nach (Mit freundlicher Genehmigung vom Institut Hospital del Mar d′Investigacions Mèdiques (IMIM) in Barcelona, Spanien).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies LOXL2 in A431-Zelllysat nach.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-LOXL2
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABE484 | 04054839369940 |