Fortfahren mit
ABE367
Anti-RNF168-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168, RNF168
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 467.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
24
CHF 467.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF168(165918)
General description
Die E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF168 (UniProt Q8IYW5; auch bekannt als hRNF168, RING-Fingerprotein 168) wird beim Menschen durch das RNF168-Gen (Gen-ID: 165918) kodiert. Die Ubiquitinierung/Ubiquitination ist ein wichtiges frühes Signal im Prozess der DNA-Schadensbehebung. Mehrere E3-Ligasen, darunter RNF2 (RING2), RNF8 und RNF168, vermitteln die Hinzufügung von K63-verknüpften Polyubiquitin-Ketten an Histon 2A (H2A) und H2AX, die wiederum DNA-Schadensreparaturproteine, z. B. RAP80, BRCA1, rekrutieren. Darüber hinaus sind auch die SUMOylierung und die NEDDylierung an der Reaktion auf DNA-Schäden beteiligt. RNF168 ist eine E3-Ligase mit doppelter Spezifität, die sowohl die Ubiquitinierung als auch die NEDDylierung von H2A und H2AX vermittelt. Die beiden Arten von Modifikationen konkurrieren miteinander, und die NEDD8-Modifikation von H2A und H2AX blockiert die Rekrutierung von BRCA1 an DNA-Schadensreparaturstellen. RNF168 selbst unterliegt ebenfalls einer NEDD8-Modifikation, und die NEDDylierung von RNF168 ist für seine Ubiquitin-Ligase-Aktivität notwendig. Die Hemmung der NEDDylierung von RNF168 beeinträchtigt seine Interaktion mit dem E2-Enzym Ubc13 (UBE2N). Ebenso führt die Herunterregulierung der NEDDylierung von RNF168 durch das deNEDDylierende Enzym NEDP1 oder durch Mutationen des NEDD8-konjugierenden Enzyms UBC12 zu einer geringeren Ubiquitylierung von H2A und H2AX. RNF168-Mutationen werden mit dem RIDDLE-Syndrom (Radiosensitivität, Immundefizienz, dysmorphe Merkmale und Lernschwierigkeiten) in Verbindung gebracht.
~75 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
GST-markiertes rekombinantes menschliches RNF168.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Immunzytochemische Analyse: 1,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies RNF168 in HeLa-, A431-, HUVEC- und NIH/3T3-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies RNF168 in gefrorenen Gewebeschnitten von menschlichem Lungenadenokarzinom nach (Xie, X., et al. (2018) Nat. Cell Biol. 20(3); 320-331).
Verwenden Sie den Anti-RNF168-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in Western Blotting, ICC, IF zum Nachweis von RNF168, auch bekannt als E3-Ubiquitin-Protein-Ligase RNF168.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist RNF168 in einer lymphoblastoiden Zelllinie (LCL) nach, die von einem gesunden Spender, nicht aber in LCL, die von einem Patienten mit RIDDLE-Syndrom (Radiosensitivität, Immunschwäche, dysmorphe Merkmale und Lernschwierigkeiten) stammt.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem B-Zelllysat von SA13.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies RNF168 in 8 µg menschlichem B-Zelllysat von SA13 nach.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1410293SAB1408409WH0165918M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
Gene Information
human ... RNF168(165918)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-RNF168-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Wenwen Wu et al.
Cancer science, 107(10), 1406-1415 (2016-10-30)
The breast and ovarian cancer predisposition protein BRCA1 forms three mutually exclusive complexes with Fanconi anemia group J protein (FANCJ, also called BACH1 or BRIP1), CtIP, and Abraxas/RAP80 through its BRCA1 C terminus (BRCT) domains, while its RING domain binds
Xiaoduo Xie et al.
Nature cell biology, 20(3), 320-331 (2018-02-07)
Growth signals, such as extracellular nutrients and growth factors, have substantial effects on genome integrity; however, the direct underlying link remains unclear. Here, we show that the mechanistic target of rapamycin (mTOR)-ribosomal S6 kinase (S6K) pathway, a central regulator of
Flavia Michelini et al.
Nature cell biology, 19(12), 1400-1411 (2017-11-29)
The DNA damage response (DDR) preserves genomic integrity. Small non-coding RNAs termed DDRNAs are generated at DNA double-strand breaks (DSBs) and are critical for DDR activation. Here we show that active DDRNAs specifically localize to their damaged homologous genomic sites
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE36704053252537219