Fortfahren mit
ABE1044
Anti-HSF 1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Heat shock factor protein 1, HSF 1, Heat shock transcription factor 1, HSTF 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
12
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSF1(3297)
General description
HSF1, auch bekannt als Hitzeschockfaktor-Protein 1 (HSF-1) oder Hitzeschock-Transkriptionsfaktor 1 (HSTF-1), und kodiert durch das Gen HSF1/HSTF1, ist ein DNA-bindender Transkriptionsfaktor, der an Hitzeschock-Promotorelemente (HSE’s) bindet und die Transkription aktiviert. In höheren Eukaryoten kann HSF1 nur dann an HSE-Regionen binden, wenn die Zellen einem Hitzeschock ausgesetzt sind. HSF1 ist normalerweise ein Monomer, das mit HSP90 und anderen Chaperonen in einem großen Komplex im Zytoplasma interagiert. Bei einem Hitzeschock wird HSF1 aus dem Komplex freigesetzt, dimerisiert und in den Zellkern transportiert. HSF1 ist bei normalem Wachstum im Zytoplasma lokalisiert, während das Protein bei Hitzeschock in den Zellkern wandert. HSF1 ist Teil der zellulären Stressreaktion, und es ist bekannt, dass HSF1 mit vielen anderen stressinduzierten Proteinen interagiert, darunter NCOA6, SYMPK, RALBP1, HSF2, CEBPB, HSPA1A, Hitzeschockprotein 90 kDa alpha und HSPA.
~75 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem HSF 1 der Maus entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte HSF 1 aus HEK293-Zelllysaten, die mit Wildtyp oder mutiertem hRP1-HA transfiziert wurden (Fujimoto, M., et al. (2012). Mol Cell. 48(2): 182-194.).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte HSF 1 aus mit hHSF1 transfiziertem MEF-Zelllysat (Fujimoto, M., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(1): 106-116.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte HSF 1 aus Wildtyp- und HSF2-null primären MEF-Zelllysaten (Shinkawa, T., et al. (2011). Mol.cell Biol. 22(19): 3571-3583.).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte HSF 1 aus HeLa- und MEF-Zelllysaten, die entweder unbehandelt oder hitzeschockbehandelt waren (Prof. A. Nakai, Yamaguchi University School of Medicine).
Anti-HSF 1-Antikörper ist ein Antikörper gegen HSF 1 zur Verwendung im Western Blotting, IP & ChIP.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies HSF 1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA008888SAB1412167AV34837
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, dog, guinea pig, mouse, bovine, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryosuke Takii et al.
The EMBO journal, 38(24), e102566-e102566 (2019-10-28)
The recruitment of RNA polymerase II (Pol II) to core promoters is highly regulated during rapid induction of genes. In response to heat shock, heat shock transcription factor 1 (HSF1) is activated and occupies heat shock gene promoters. Promoter-bound HSF1
Arpit Katiyar et al.
FEBS open bio, 10(6), 1135-1148 (2020-04-18)
The mitochondrial unfolded protein response (UPRmt ) is characterized by the transcriptional induction of mitochondrial chaperone and protease genes in response to impaired mitochondrial proteostasis and is regulated by ATF5 and CHOP in mammalian cells. However, the detailed mechanisms underlying
Ke Tan et al.
Nature communications, 6, 6580-6580 (2015-03-13)
Heat-shock response is an adaptive response to proteotoxic stresses including heat shock, and is regulated by heat-shock factor 1 (HSF1) in mammals. Proteotoxic stresses challenge all subcellular compartments including the mitochondria. Therefore, there must be close connections between mitochondrial signals
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE104404053252944833