Fortfahren mit
ABE1024
Anti-Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2-Antikörper)
serum, from guinea pig
Synonym(e):
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
biological source
guinea pig
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2), auch bekannt als Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 Oligo2, Klasse B basisches Helix-Loop-Helix-Protein 1 (bHLHb1), Klasse E basisches Helix-Loop-Helix-Protein 19 (bHLHe19), Proteinkinase C-bindendes Protein 2, Proteinkinase C-bindendes Protein RACK17, wird durch den Gennamen OLIG2/ BHLHB1/ BHLHE19/ PRKCBP2/ RACK17 kodiert. Olig2 wird für die Spezifikation von Oligodendrozyten und Motoneuronen im Rückenmark sowie für die Entwicklung somatischer Motoneuronen im Hinterhirn benötigt. Es kooperiert mit OLIG1 bei der Bildung der pMN-Domäne des embryonalen Neuralrohrs. Olig2 ist ein Antagonist der V2-Interneuronen und der NKX2-2-induzierten V3-Interneuronenentwicklung. Die eingeschränkte Expression von Olig2 in Oligodendrozyten macht AB9610 zu einem hervorragenden Marker für Oligodendroglia und Oligodendrogliome in der Entwicklung und in reifen Systemen. Olig2 wird im Gehirn und in Oligodendrozyten exprimiert. Olig2 wird in Oligodendrogliomen stark exprimiert, während die Expression in Astrozytomen schwach bis mäßig ist. Die Expression in Glioblastomen ist sehr unterschiedlich.
~37 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Unbekannt
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2) der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2)-Antikörper ist validiert für den Einsatz in WB, IH(P) zum Nachweis von Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies den Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2) in menschlichem kortikalem Hirnschnittgewebe nach.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Meerschweinchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies den Oligodendrozyten-Transkriptionsfaktor 2 (OLIG2) in 10 µg Lysat von Mäusegehirngewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN50ABN899SAB1412293
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
guinea pig
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q9EQW6
UniProt accession no.
Q13516
UniProt accession no.
Q9EQW6
UniProt accession no.
Q13516
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Timothy M O'Shea et al.
Nature neuroscience, 27(8), 1505-1521 (2024-06-22)
Central nervous system (CNS) lesions become surrounded by neuroprotective borders of newly proliferated reactive astrocytes; however, fundamental features of these cells are poorly understood. Here we show that following spinal cord injury or stroke, 90% and 10% of border-forming astrocytes
Marc Oria et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 888351-888351 (2022-07-06)
During embryonic spinal cord development, neural progenitor cells (NPCs) generate three major cell lines: neurons, oligodendrocytes, and astrocytes at precise times and locations within the spinal cord. Recent studies demonstrate early astrogenesis in animal models of spina bifida, which may
Michaela Fredrich et al.
Hippocampus, 27(5), 495-506 (2017-01-19)
The hippocampus is subjected to diurnal/circadian rhythms on both the morphological and molecular levels. Certain aspects of cell proliferation in the adult hippocampus are regulated by melatonin and accompanied by apoptosis to ensure proper tissue maintenance and function. The present
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE102404055977121551