Fortfahren mit
ABC213
Anti-phospho ULK1-Antikörper (Ser777)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 425.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
9
CHF 425.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer777)
General description
ULK1 oder Autophagie-verwandtes Protein 1 Homolog (ATG1) ist eine Serin-/Threonin-Proteinkinase. Es handelt sich um ein ubiquitär exprimiertes Protein, das im Gehirn, in der Skelettmuskulatur und im Herzen sehr häufig vorkommt. Es ist am Signalweg der mTOR-Rezeptoren beteiligt, der zur Regulierung der Autophagie in nährstoffarmen Zellen führt. mTOR kann mit ULK1 als Komplex aus ULK1/FIP200/Atg13 interagieren. ULK1 spielt möglicherweise eine wichtige Rolle bei der neuronalen Entwicklung: Die Ausschaltung der enzymatischen Aktivität von ULK1′durch gezielte Unterbrechung seiner Kinasedomäne hat das Wachstum von Neuronen im sich entwickelnden Mäusegehirn blockiert, möglicherweise durch die Blockierung des ULK1-vermittelten Transportes von Neurotrophinen.
~120 kDa beobachtet
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer Region in der Nähe des C-Terminus von humanem ULK1, das bei Ser777 phosphorylisiert ist, entspricht.
Application
Beurteilt mittels Western-Blot/Peptidinhibitionsanalyse in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse/Peptidinhibitionsanalyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Phospho-ULK1 (Ser777) in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Der Anti-Phospho ULK1-Antikörper (Ser777) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das Autophagie-verwandte Protein & abzielt und in Western-Blot und im Peptidinhibitionstest getestet wurde.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Phospho-ULK1 (Ser777) in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABC212ABC124ABC112
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
O70405
UniProt accession no.
O70405
UniProt accession no.
O75385
UniProt accession no.
O75385
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Jingxiang Wang et al.
Virulence, 13(1), 1697-1712 (2022-09-29)
Autophagy plays an important role in defending against invading microbes. However, numerous viruses can subvert autophagy to benefit their replication. Porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV) is an aetiological agent that causes severe porcine epidemic diarrhoea. How PEDV infection regulates autophagy
Hyowon Choi et al.
Autophagy, 12(9), 1631-1646 (2016-06-18)
Nucleus pulposus (NP) cells reside in the avascular and hypoxic microenvironment of intervertebral discs. Importantly, many activities related to survival and function of NP cells are controlled by the HIF-family of transcription factors. We hypothesize that NP cells adapt to
Xiaoning Hao et al.
Experimental neurology, 363, 114358-114358 (2023-02-28)
Angelman Syndrome (AS) is a neurodevelopmental disorder caused by deficiency of the maternally expressed UBE3A gene. The UBE3A proteins functions both as an E3 ligase in the ubiquitin-proteasome system (UPS), and as a transcriptional co-activator for steroid hormone receptors. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC21304053252941191