Fortfahren mit
ABC11
Anti-Bax (NT)-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
BCL2-associated X protein, Bcl-2-like protein 4, apoptosis regulator BAX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 438.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
17
CHF 438.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAX(581)
General description
BAX (BCL2-assoziiertes X-Protein) gehört zur BCL2-Proteinfamilie. Mitglieder der BCL2-Familie bilden Hetero- oder Homodimere und wirken als anti- oder pro-apoptotische Regulatoren, die an einer Vielzahl von zellulären Aktivitäten beteiligt sind. Das BAX-Protein bildet ein Heterodimer mit BCL2 und fungiert als apoptotischer Aktivator. Es wird berichtet, dass dieses Protein mit dem spannungsabhängigen Anionenkanal (VDAC) der Mitochondrien interagiert und dessen Öffnung verstärkt, was zu einem Verlust des Membranpotenzials und der Freisetzung von Cytochrom c führt. Die Expression dieses Gens wird durch den Tumorsuppressor P53 reguliert und ist nachweislich an der P53-vermittelten Apoptose beteiligt. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gemeldet, die für verschiedene Isoformen kodieren.
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator Q07815 wurde mit Q07812 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
~21 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen BAX am und um den N-Terminus entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg aus einer früheren Charge immunpräzipitierte BAX aus 500 µg HL60-Zelllysat.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung aus einer früheren Charge wies BAX in kolorektalem und duktalem Karzinomgewebe nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies BAX in MCF7-Zellen nach.
Anti-Bax-Antikörper ist ein Antikörper gegen Bax (N-Terminus) zur Verwendung in WB, IP, IC, IH.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt BAX.
Ratte (90 %), Maus (86 %).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HL60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,125 µg/ml dieses Antikörpers wies BAX auf 10 µg HL60-Zelllysat nach.
Other Notes
Ersetzt: 06-499
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700071WH0000581M1SAB5700002
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1F5-1B7, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q07812
UniProt accession no.
Q07812
UniProt accession no.
Q07812
UniProt accession no.
Q07812
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC1104053252331749