Fortfahren mit
AB5475
Anti-Prox-1-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-A230003G05Rik, Anti-PROX-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 451.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
125
CHF 451.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1128
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, zebrafish
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PROX1(5629)
General description
Prox1, das Homolog von Drosophila Prospero, ist ein Homöobox-enthaltender Transkriptionsfaktor, der als Co-Rezeptor von Leberrezeptor-Homolog-1 (LRH1/NR5A2) bindet und fungiert. Es ist ein spezifischer Marker für lymphatische Endothelzellen wie auch für Hepatoblasten und Hepatozyten. Humanes Prox1 teilt 97 % Aminosäuren-Sequenzidentität mit Prox1 von Maus und Ratte.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus dem C-Terminus von Maus-Prox1.
Application
Dieser Anti-Prox1-Antikörper ist zur Verwendung in IC und IH für den Nachweis von Prox1 validiert.
Immunhistochemie:
1:2.000–1:10.000 an mit 4 % Paraformaldehyd fixierten, gefrorenen Gewebeschnitten mit Inkubation über Nacht. Für Embryonen wird eine Immersionsfixierung empfohlen. Bei älteren Tieren wird eine Perfusionsfixierung empfohlen. Die empfohlene Permeabilisierungslösung ist 0,1 % Triton X-100. Der empfohlene Blockierungspuffer ist PBS mit 0,1 % Triton und 10 % Serum.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für die Immunzytochemie verwendet.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Erkennt Prox1. Der Antikörper ist nützlich, um Prox1-exprimierende Zellen während der Entwicklung vieler Bereiche des Nervensystems (einschließlich dorsalem Rückenmark, ganglionären Eminenzen, Thalamus und Hippocampus) zu identifizieren.
Physical form
Kaninchenserum in 50 % Glyzerin.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Embryonales Hirngewebe.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1306485HPA001030HPA005550
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PROX1(5629)
Gene Information
human ... PROX1(5629)
Gene Information
human ... PROX1(5629)
Gene Information
human ... PROC(5624)
species reactivity
rat, mouse, zebrafish
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Prox-1-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB547504053252625466