Fortfahren mit
AB3000
Anti-IP3-Rezeptor-Typ-II-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, IP, WB
Citations:
17
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, hamster, human, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITPR2(3709)
Immunogen
Synthetisches Peptid, dem Carboxy-Terminus des Typ-II-Rezeptors der Ratte entsprechend.
Application
Der Anti-IP3-Rezeptor-Typ-II-Antikörper weist den Gehalt an IP3-Rezeptor Typ II nach und wurde für die Verwendung in IC, IF, IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Western Blot: 1:50–1:100 (detektiert eine 260-kDa-Bande)
Immunfluoreszenz: 1:10–1:20
Immunpräzipitation
Immunzytochemie: Ergibt bekanntermaßen eine positive Reaktivität mit den Zelllinien AR4-2J, HL-60, COS-I, HEK-293 und RBL-2H3.
Immunhistochemie: Paraformaldehyd- oder Methanol-Fixierungen sind effektiv.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Anti-Typ-II-IP3R-Antikörper (Inositol-1,4,5-Trisphosphatrezeptor) ist gegen ein synthetisches Peptid gerichtet, das dem Carboxy-Terminus des Typ-II-Rezeptors der Ratte entspricht. Der Antikörper reagiert mit Typ-II-IP3R von Ratte, Maus, Hamster und Affe.
Physical form
Affinitätsgereinigt gegenüber dem immobilisierten Immunogenpeptid. Flüssig in PBS-Puffer mit 0,05 % BSA, 10 % Glyzerin und 0,005 % Natriumazid. Achtung: Natriumazid ist gefährlich. MSDS auf Anfrage erhältlich.
Preparation Note
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark Chalmers et al.
The Biochemical journal, 394(Pt 1), 57-66 (2005-11-09)
The size and number of IP3R (inositol 1,4,5-trisphosphate receptor) clusters located on the surface of the ER (endoplasmic reticulum) is hypothesized to regulate the propagation of Ca2+ waves in cells, but the mechanisms by which the receptors cluster are not
Robert P Brumer et al.
The Journal of physiology, 601(8), 1383-1405 (2023-03-04)
Excess consumption of carbohydrates, fat and calories leads to non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatic insulin resistance; these are major factors in the pathogenesis of type II diabetes. Hormones and catecholamines acting through G-protein coupled receptors (GPCRs) linked to
Shafi Kuchay et al.
Nature, 546(7659), 554-558 (2017-06-15)
In response to environmental cues that promote IP3 (inositol 1,4,5-trisphosphate) generation, IP3 receptors (IP3Rs) located on the endoplasmic reticulum allow the 'quasisynaptical' feeding of calcium to the mitochondria to promote oxidative phosphorylation. However, persistent Ca2+ release results in mitochondrial Ca2+