Fortfahren mit
AB2256
Anti-GABA-B-Rezeptor R1-Antikörper
serum, from guinea pig
Synonym(e):
GABA-B receptor, GABA-B receptor 1, GABAB, subunit 1c, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1, gamma-aminobutyric acid B receptor 1, seven transmembrane helix receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 482.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
CHF 482.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
guinea pig
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gabbr1(54393)
General description
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im zentralen Nervensystem von Säugern. GABA erzielt seine Wirkung durch ionotrope [GABA(A/C)] Rezeptoren für eine rasche synaptische Hemmung und durch metabotrope [GABA(B)] Rezeptoren für langsame, lang andauernde Inhibitionssignale. Der GABA(B)-Rezeptor besteht aus einem Heterodimer aus zwei verwandten 7-Transmembranrezeptoren, dem GABA(B)-Rezeptor 1 und dem GABA(B)-Rezeptor 2. Das Gen für den GABA(B)-Rezeptor 1 ist Chromosom 6p21.3 innerhalb der Klasse-I-Region des HLA-Systems nahe des HLA-F-Gens zugeordnet. Auch Anfälligkeits-Loci für multiple Sklerose, Epilepsie und Schizophrenie werden dieser Region zugeordnet. Durch alternatives Spleißen dieses Gens entstehen 4 Transkriptvarianten.
~ 100–105 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Interaktion mit ATF4
Rekombinantes Peptid (AS 972-991: PSEPPDRLSCDGSRVHLLYK)
Application
Dieser Anti-GABA-B-Rezeptor R1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH für den Nachweis von GABA-B-Rezeptor R1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie: Arbeitsverdünnung von 1:3.000 an schwimmendem Maushirngewebe.
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. AB2256 erkennt den GABA-B-Rezeptor R1 (GABA-B-R1)
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
GST-depletierte Seren mit 0,05 % NaN3.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirnlysate
Western Blotting: Mit einer früheren Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde GABA-B-R1 in 10 µg Rattenhirnlysat nachgewiesen.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501062SAB4501063MABN263
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
10F10-C1-B8, monoclonal
Gene Information
mouse ... Gabbr1(54393)
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
Gene Information
rat ... Gabrg2(29709)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antibodies to the GABA(B) receptor in limbic encephalitis with seizures: case series and characterisation of the antigen.
Lancaster, E; Lai, M; Peng, X; Hughes, E; Constantinescu, R; Raizer, J; Friedman et al.
Lancet Neurology null
Ji-Yong Kang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6621-6632 (2017-02-19)
The behavioral and anatomical deficits seen in fragile X syndrome (FXS) are widely believed to result from imbalances in the relative strengths of excitatory and inhibitory neurotransmission. Although modified neuronal excitability is thought to be of significance, the contribution that
Matthew T Valley et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(37), 14660-14665 (2013-09-13)
Neuronal regeneration occurs naturally in a few restricted mammalian brain regions, but its functional significance remains debated. Here we search for unique features in the synaptic outputs made by adult-born granule cell interneurons in the mouse olfactory bulb using optogenetic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB225604053252513848