Fortfahren mit
AB2201
Anti-mPER1 (Reste 6–21)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Circadian clock protein PERIOD 1, Circadian pacemaker protein Rigui, Period, drosophila, homolog of period 1, period (Drosophila) homolog 1, period homolog 1 (Drosophila)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 670.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
18
CHF 670.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Per1(18626)
General description
136 kDa
Dieses Gen ist ein Mitglied der Period-Genfamilie und wird im suprachiasmatischen Kern, dem primären zirkadianen Schrittmacher im Gehirn von Säugetieren, in einem zirkadianen Muster exprimiert. Gene in dieser Familie codieren für Komponenten der zirkadianen Uhr, die den täglichen Rhythmus von Bewegungsaktivität, Stoffwechsel und Verhalten reguliert. Die zirkadiane Expression im suprachiasmatischen Kern wird bei konstanter Dunkelheit fortgesetzt, und eine Verschiebung des Hell-Dunkel-Zyklus ruft eine proportionale Verschiebung der Genexpression im suprachiasmatischen Kern hervor. Die spezifische Funktion dieses Gens ist noch nicht bekannt. Alternatives Spleißen wurde bei diesem Gen beobachtet; diese Varianten sind jedoch nicht vollständig beschrieben.
Application
Dieser Anti-mPER1 (Reste 6–21)-Antikörper ist für die Verwendung in WB validiert und wird für den Nachweis von mPER1 (Reste 6–21) eingesetzt.
Immunhistochemie:
Getestet an Vollhirn (SCN; maximale Färbung bei CT/ZT12). Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. AB2201 erkennt den N-Terminus von mPER1.
Reagiert möglicherweise aufgrund von Sequenzhomologie mit Drosophila, Arvicanthis niloticus und Mesocricetus auratus. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht getestet.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot an humanem Hirnlysat getestet.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB2202AB5424PSAB4503489
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
mouse ... Per1(18626)
Gene Information
mouse ... Per2(18627)
Gene Information
human ... PER1(5187)
Gene Information
human ... PER3(8863)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Floriana Mogavero et al.
The European journal of neuroscience, 55(6), 1492-1503 (2022-03-02)
Although aggression has been linked to disturbances of circadian rhythm, insight into the neural substrate of this association is currently lacking. The suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus, the master circadian clock, is regulated by clock genes and known to
Wenhao Ge et al.
Journal of lipid research, 64(6), 100390-100390 (2023-05-21)
Several epidemiological studies suggest a correlation between eating time and obesity. Night eating syndrome characterized by a time-delayed eating pattern is positively associated with obesity in humans as well as in experimental animals. Here, we show that oil intake at
Nobuko Katoku-Kikyo et al.
PLoS biology, 21(12), e3002419-e3002419 (2023-12-04)
Circadian regulation of gene expression is prevalent and plays critical roles in cell differentiation. However, its roles in the reprogramming of differentiated cells remain largely unknown. Here, we found that one of the master circadian regulators PER1 promoted virus-mediated reprogramming
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB220104053252362163
Questions
  1. What is the concentration ?
    1 answer
    1. This antibody is supplied in the form of unpurified polyclonal rabbit serum, for which the exact specific antibody concentration is not determined. However, for polyclonal antiserum, the specific antibody concentrations could range from 1-10 mg/mL serum, but typically range from 1–3 mg/mL serum.