Fortfahren mit
AB1876-I
Anti-VEGF-A-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Vegfa(22339)
rat ... Vegfa(83785)
General description
Humanes VEGF-A, ein homodimeres Glykoprotein mit 45 kDa, ist einer der stärksten angiogenen Faktoren, die an der Proliferation, Migration und Sezernierung von MMPs in Endothelzellen beteiligt sind. Außerdem hemmt es die Apoptose und dient so als wichtiger Überlebensfaktor für Endothelzellen. VEGF-A gehört zu einer Familie, die VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D und den Plazenta-Wachstumsfaktor PLGF umfasst. Bei Menschen werden vier Hauptisoformen von VEGF-A erkannt: VEGF121, VEGF165, VEGF189 und VEGF206. Daneben werden zwei weitere, seltenere Spleißvarianten berichtet, VEGF145 und VEGF183. Die Eigenschaften von nativem VEGF sind denjenigen von VEGF165 sehr ähnlich. Unter allen Isoformen von VEGF weist VEGF165 die größte Bioverfügbarkeit und biologische Potenz auf. Die Aktion von VEGF-A wird durch die VEGF-Rezeptoren 1 und 2 (VEGFR-1 und VEGFR-2) vermittelt. Die Expression von VEGFR-1 (180 kDa, Flt-1) wird durch hypoxische Bedingungen im inneren Kern einer Tumormasse hochreguliert. VEGFR-2 (200 kDa, KDR) ist ein wichtiger Vermittler der mitogenen und angiogenen, die Permeabilität steigernden Wirkungen von VEGF. Außerdem vermittelt er Berichten zufolge Überlebenssignale in Endothelzellen.
~ 27 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Nahe des N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, VEGF-A der Maus nahe des N-Terminus entsprechend.
Application
Der Anti-VEGF-A-Antikörper ist ein Antikörper gegen VEGF-A zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50–1:250 wurde VEGF-A in Niere, Kleinhirn und Milz der Maus sowie Nierengewebe der Ratte nachgewiesen.
Physical form
Affinität
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lungengewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen VEGF-A in 10 µg Lungengewebelysat von Mäusen nach.
Other Notes
Ersetzt: AB1876
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS82-AF48805-111605-1117
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q00731
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
P15692
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Cancer research giving you mixed signals? Signaling molecules are deeply embedded in processes associated with cancer. The study of signaling pathways is nearly synonymous with cancer research. Elucidating the various cellular and molecular mechanisms of cancer requires high quality research tools that give you precise, reproducible data. At EMD Millipore, our scientists are dedicated to developing and delivering thoroughly tested and validated tools for life science research."
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1876-I04055977147179