Fortfahren mit
A004
NovaSeptum® GO Bag Rack, single sampling, for 1-port holder, TC 50,5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel , stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
product line
NovaSeptum® GO
H
260-460 mm (10.2-18.1 mm)
L
250 mm (9.8 in.)
W
280 mm (11 in.)
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
storage temp.
2-30°C
General description
Screw, Locking nut, Wing nut: Stainless steel in compliance with A4
Screw, Locking nut, Wing nut: iin compliance with A4
The NovaSeptum® Bag Rack for Single Sampling Units is designed to easily load and unload NovaSeptum® sampling units. It is fully adjustable and available for all standard holders.
Packaging
1/pack - Packaging: A package of 1 bag rack unit with all of its parts is packed unassembled in a cardbord box with a part number.
Other Notes
Mounting plate: AccuSizer particle size distributionSliding plate,Hanger, Holder: Stainless steel in compliance with ASTM® 316Screw, Locking nut, Wing nut: Stainless steel in compliance with A4
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany