Fortfahren mit
8.56113
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Boc)-Wang Solid Support Resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 75.60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
CHF 75.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Other Notes
Replaces: 04-12-2083
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.561188.561178.56107
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c