Fortfahren mit
8.53082
Boc-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-N-Me-Ala-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 364.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 364.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
89-92 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](C)C(=O)O)(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
General description
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0.5 in ethanol): -33.0 - -28.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-9002
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530018.530878.53057
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
89-92 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-N-Me-Ala-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
853082000504027269099312