Fortfahren mit
8.53077
Boc-Aib-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Aib-OH, N-α-t.-Boc-α-aminoisobutyric acid, N-α-t.-Boc-α-methylalanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 216.00
CHF 162.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
250-421-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
CHF 162.00
ListenpreisCHF 216.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)/p-1
InChI key
MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-M
General description
Standard building block for introduction of aminoisobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0203
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530588.530018.53003
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Aib-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
853077002504027269099121